Learn More
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Reagent (from other body fluids)
Código de producto. 15691995
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 mL
Tamaño de la unidad:
6 ml
15691995 6 mL 6 ml
1 options
Código de producto. 15691995 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4484453
Aísle fácilmente los exosomas de las muestras de fluidos corporales mediante nuestro protocolo sencillo y fiable
El reactivo de aislamiento de exosomas totales de otros fluidos corporales permite el enriquecimiento rápido y eficiente de exosomas intactos de muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR), líquido ascítico, líquido amniótico, leche y saliva con un protocolo que se puede ampliar en función del tamaño de la muestra.
  • Maximice la recuperación de exosomas intactos para cualquier tipo de aplicación posterior
  • Aísle fácilmente exosomas utilizando nuestro protocolo simple y fiable
  • Evite una ultracentrifugación excesivamente prolongada
  • Maximice la flexibilidad: se puede ampliar o reducir en función del tamaño de la muestra
Descubrimiento de biomarcadores, análisis celular, análisis clínicos, análisis de biomarcadores de exosomas, aislamiento de exosomas, exosomas, aislamiento de organelos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 2–8 °C.
Tipo de producto Reactivo para aislamiento total de exosomas
Tipo de producto final Exosomas
Formato Líquido
Cantidad 6 mL