Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit for Sequencing, with pCR™4-TOPO™ Vector, One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli, and PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Código de producto. 10587163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
10587163 25 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10587163 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K457502
Includes
Vector pCR™4-TOPO™ activado con la topoisomerasa I; tampón PCR; solución salina; dNTPs; plantilla de control; plantilla de control; cebadores T3, T7, M13 directo y M13 inverso; cebadores de PCR de control; agua estéril; One Shot™ E. coli químicamente competente o Electrolcomp™; medio S.O.C.; plásmido de control superenrrollado pUC19
Proporciona una estrategia de clonación de 5 minutos y en un solo paso. El kit TOPO™ TA Cloning™ de Invitrogen™ para secuenciación, con vector pCR4-TOPO, E. coli TOP10 químicamente competente One Shot™ y el kit de preparación de plásmidos PureLink, permite la inserción directa de productos de PCR amplificados por la polimerasa Taq en un vector plasmídico para secuenciación.
Los kits TOPO™ TA Cloning™ para secuenciación utilizan el vector pCR™4-TOPO™ TA con sitios de primers de secuenciación especialmente diseñados que devuelven más secuencia de inserto y menos secuencia de vector de cada reacción. Estos kits incluyen todo lo necesario para clonar y seleccionar vectores recombinantes que contienen los fragmentos de PCR que elija.
  • Obtenga más secuencia: permite obtener más secuencia de inserto y menos secuencia de vector cuando se utilizan los primers de secuenciación estándar
  • Rápido y fácil: de PCR a clones en solo 3 pasos y en tan solo 5 minutos de manipulación
  • Eficaz: obtenga hasta un 95 % de clones con el inserto adecuado
  • Probado: rendimiento fiable durante más de una década con más de 4000 citas
Descripción general de los kits TOPO™ TA Cloning™ para secuenciación
  • VECTOR: vector pCR™4-TOPO™ TA: vector de clonación optimizado para obtener mejores resultados de secuenciación
  • MÉTODO DE CLONACIÓN: TOPO™ TA Cloning : ligación en 5 minutos con base de Topoisomerasa I de productos PCR con salientes 3´A (amplificados con Taq) al vector
  • CÉLULAS COMPETENTES: Varias opciones: seleccione entre kits con células generales, de alta eficacia, con resistencia T1 bacteriófaga o competentes de rápido crecimiento
Vector pCR™4-TOPO™ TA: optimizado para secuenciación
Se ha eliminado gran parte del sitio de clonación múltiple del vector pCR™4-TOPO™ TA para acortar la distancia entre los sitios de primers de secuenciación y el sitio del inserto a tan solo 33 bp. De este modo, las reacciones de secuenciación proporcionan menos secuencia de vector y más secuencia de inserto. El vector pCR™4-TOPO™ TA tiene sitios para 4 primers de secuenciación comunes: M13 directo, M13 inverso, T7 y T3. Los kits incluyen una alícuota de cada uno de ellos.
Selección y manipulación de clones pcR™4-TOPO™ TA
El vector pCR™4-TOPO™ TA contiene marcadores de resistencia de ampicilina y kanamicina y la fusión de genes LacZα-ccdB para selección positiva y detección azul/blanco. El sitio de clonación múltiple minimizado del vector aún incluye sitios EcoRI de flanqueo para la escisión simplificada de productos de PCR clonados y un único sitio Sse8387I para la generación de eliminaciones anidadas antes de la secuenciación. Los promotores T7 y T3 están también presentes para la transcripción in vitro.
Clonación simplificada basada en TOPO™
Mediante la tecnología de clonación TOPO™, no es necesario emplear primers de PCR que contengan secuencias específicas, procedimientos posteriores a la PCR, preparación de vectores u otros pasos de manipulación de ADN que consumen mucho tiempo. Solo tiene que añadir su reacción de PCR directamente al vector cargado con la topoisomerasa suministrado, incubar 5 minutos y transformar con las células competentes de E. coli proporcionadas.
Clonación eficiente
Con hasta un 95 % de los clones transportado al inserto deseado, podrá filtrar menos clones, lo que le ayudará a ahorrar tiempo y dinero. El vector pCR™4-TOPO™ TA utilizado en este kit se suministra con salientes 3´T para una ligación eficaz de los productos PCR amplificados con Taq con salientes 3´A.
El estándar en clonación
En el campo de la clonación, la tecnología de clonación TOPO™ ha sido un socio fiable durante más de diez años para miles de científicos. Rápida, fácil de usar y eficiente, la clonación TOPO™ se ha aplicado a muchos vectores distintos para multitud de aplicaciones. El kit TOPO™ TA Cloning™ para secuenciación puede adquirirse con diversas células competentes que ofrecen distintas ventajas dependiendo de sus necesidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura TOP10
Tipo de célula Químicamente competente
Método de clonación TOPO™-TA
Contenido y almacenamiento Caja 1:
• Vector pCR™4-TOPO™ activado con la topoisomerasa I
• Tampón de PCR
• Solución salina
• dNTP
• Plantilla de control
• Primers directos T3, T7, M13 e inversos M13
• Primers de PCR de control
• Agua estéril
Almacenar entre -5 y -30 °C.
Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Caja 2:
E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™
• Medio S.O.C.
• Plásmido de control superhelicoidal pUC19
Almacenar a entre -68 y -85 °C.
Caja 3:
Kit de minipreparación de plásmidos PureLink Quick (n.º de cat. K4575-02)
Almacenar a temperatura ambiente.
Formato Kit
N.º de reacciones 25 Reactions
Línea de productos One Shot
Tipo de producto Kit de clonación
Promotor T7, T3
Cantidad 25 reacciones
Vector Vectores TOPO-TA Cloning