Learn More
Invitrogen™ Kit TOPO™ TA Cloning™ para subclonación, con células E. coli químicamente competentes One Shot™ TOP10
Código de producto. 10185122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones
25 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
25 reacciones
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10185122 25 reacciones 25 reacciones
10073082 10 reacciones cada uno
10236382 50 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10185122 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K457501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00€
    843.65€ / 25 reacciones
    Ahorro 26.35€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Includes
Topoisomerase I-activated pCR™4-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Proporcionan una estrategia de clonación de gran eficacia, de 5 minutos y de un solo paso (clonación TOPO) para la inserción directa de productos PCR amplificados con polimerasa Taq en un vector plasmídico para secuenciación
Estos kits incluyen todo lo necesario para clonar y seleccionar vectores recombinantes que contienen los fragmentos de PCR que elija. Cada kit utiliza el vector pCR™ 4-TOPO TA con sitios de primers de secuenciación especialmente diseñados que devuelven menos secuencia de vector y más secuencia de inserto en cada reacción, y están disponibles con una serie de células competentes, o sin ellas, dependiendo de sus necesidades y presupuesto.
Kits TOPO TA Cloning para secuenciación: descripción del producto
Vector: vector pCR4-TOPO TA: vector de clonación optimizado para obtener mejores resultados de secuenciación
Método de clonación: TOPO TA Cloning: Ligación en 5 minutos con base de Topoisomerasa I de productos PCR con salientes 3A (amplificados con Taq) al vector
Células competentes: Varias opciones: seleccione entre kits con células generales, de alta eficacia, con resistencia T1 bacteriófaga o competentes de rápido crecimiento, o utilice las suyas propias
vector pCR4-TOPO TA: optimizado para la secuenciación
Hemos eliminado gran parte del sitio de clonación múltiple del vector pCR4 TOPO TA para acortar la distancia entre los sitios de cebadores de secuenciación y el sitio del inserto a tan solo 33 bp. De este modo, las reacciones de secuenciación proporcionan menos secuencia de vector y más secuencia de inserto. El vector pCR4-TOPO TA tiene sitios para 4 primers de secuenciación comunes: M13 directo, M13 inverso, T7 y T3. Los kits incluyen una alícuota de cada uno de ellos.
Manipulación y selección de clones de pCR4-TOPO TA
El vector TA pCR4-TOPO TA contiene marcadores de resistencia de ampicilina y kanamicina y la fusión de genes LacZα-ccdB para selección positiva y cribaje azul/blanco. El sitio de clonación múltiple minimizado del vector aún incluye sitios EcoRI de flanqueo para la escisión simplificada de productos de PCR clonados y un único sitio Sse8387I para la generación de eliminaciones anidadas antes de la secuenciación. Los promotores T7 y T3 están también presentes para la transcripción in vitro.
Clonación simplificada basada en TOPO
Mediante la tecnología de clonación TOPO, no hay necesidad de emplear primers de PCR que contengan secuencias específicas, procedimientos posteriores a la PCR, preparación de vectores u otros pasos de manipulación de ADN que consumen mucho tiempo. Solo tiene que añadir su reacción de PCR directamente al vector cargado con la topoisomerasa suministrado, incubar 5 minutos y transformar con las células competentes de E. coli proporcionadas.
Clonación eficiente
Con hasta un 95 % de los clones transportado al inserto deseado, podrá filtrar menos clones, lo que le ayudará a ahorrar tiempo y dinero. El vector pCR4-TOPO TA utilizado en este kit se suministra con salientes 3'T para una ligación eficaz de los productos PCR amplificados con Taq, que contienen salientes 3'A.
El estándar en clonación
En el campo de la clonación, la tecnología de clonación TOPO™ ha sido un socio fiable durante más de diez años para miles de científicos. Rápida, fácil de usar y eficiente, la clonación TOPO™ se ha aplicado a muchos vectores distintos para multitud de aplicaciones.
Kits TOPO TA Cloning para secuenciación: opciones de kits
El kit TOPO TA Cloning para secuenciación puede ser adquirido con diversas células competentes que ofrecen distintas ventajas dependiendo de sus necesidades:
  • Clonación general: TOP10 (n.º de cat. K4575-J10, K4575-01, K4575-40)
  • Clonación de gran eficacia: Células TOP10 Electrocomp™ (n.º de cat. K4580-01, K4580-40)
  • Clonación general, resistencia T1 bacteriófaga: DH5α-T1R (n.º de cat. K4595-01, K4595-40)
  • Crecimiento rápido: E. Coli Mach1™-T1R químicamente competente (n.º de N.º K4530-20)
  • Utilice sus propias células: flexibilidad y ahorro (n.º de de cat. 450030)
También ofrecemos una versión del kit que incluye un kit de minipreparación rápida de plásmidos PureLink™ (n.º de cat. K4575-02) para utilizar en el aislamiento de un plásmido recombinante limpio y listo para secuenciación.
  • Obtenga más secuencia: permite obtener más secuencia de inserto y menos secuencia de vector cuando se utilizan los primers de secuenciación estándar
  • Rápido y fácil: de PCR a clones en solo tres pasos y en tan solo 5 minutos de manipulación
  • Eficiente: obtenga hasta el 95 % de clones con el inserto adecuado
  • Probado: rendimiento fiable durante más de una década con más de 4000 citas
Biología de la cromatina, inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP), Clonación, Análisis de metilación, Clonación de PCR, RNAi, investigación de epigenética y ARN no codificante, ADN tratado con bisulfito de secuenciación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de clonación
Tipo de célula Químicamente competente
Contenido y almacenamiento Caja 1:
• Vector pCR™4-TOPO™ activado con la topoisomerasa I
• Tampón de PCR
• Solución salina
• dNTP
• Plantilla de control
• Primers directos T3, T7, M13 e inversos M13
• Primers de PCR de control
• Agua estéril
Almacenar entre -5 y -30 °C.
Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Caja 2:
• E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™
• Medio S.O.C.
• Plásmido de control superhelicoidal pUC19
Almacenar a entre -68 y -85 °C.
Cepa bacteriana o de levadura TOP10
Método de clonación TOPO™-TA
Vector Vectores TOPO-TA Cloning
Promotor T7, T3
Formato Kit
Línea de productos One Shot
Para utilizar con (aplicación) Biología de la cromatina
Cantidad 25 reacciones