Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1-TOPO™, One Shot TOP10 Chemically Competent E. coli, and PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Descripción
Includes
Vector pCR™2.1-TOPO™ activado por topoisomerasa I; tampón de PCR; solución de sal; dNTP; plantilla de control; primers directos e inversos M13; primers de PCR de control; agua estéril; E. coli One Shot™ químicamente competente o Electrocomp™; medio SOC; plásmido de control superhelicoidal pUC19
Utiliza un vector pCR™-TOPO con topoisomerasa I unida covalentemente para la clonación rápida y recombinantes.
- Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
- Selección de promotores de T7 (pCR2.1-TOPO) o T7 y SP6 (pCRII-TOPO) para transcripción y secuenciación in vitro de ARN. Cada vector también contiene sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación.
- Sitios EcoR I que flanquean el sitio de inserción del producto de PCR para una sencilla escisión de insertos
- Diversas opciones de genes de resistencia a kanamicina y ampicilina en E. coli
- Fácil detección de colonias azules/blancas para la selección de recombinantes
- Los kits TOPO TA Cloning están disponibles en kits combinados con un kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ (50 prep.) para la purificación plasmídica rápida de sus insertos clonados con TOPO para su análisis posterior
Clonación, clonación por PCR
Especificaciones
Especificaciones
| Cepa bacteriana o de levadura | TOP10 |
| Tipo de célula | Químicamente competente |
| Método de clonación | TOPO™-TA |
| Contenido y almacenamiento | Caja 1: • Vector pCR™2.1-TOPO™ activado con la topoisomerasa I • Tampón de PCR • Solución salina • dNTP • Plantilla de control • Primers directos e inversos M13 • Primers de PCR de control • Agua estéril Almacenar entre -5 y -30 °C. Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Caja 2: • E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™ • Medio S.O.C. • Plásmido de control superhelicoidal pUC19 Almacenar a entre -68 y -85 °C. |
| Formato | Kit |
| Línea de productos | One Shot |
| Tipo de producto | Kit de clonación |
| Promotor | T7, SP6 |
| Cantidad | 25 reacciones |
| Vector | Vectores TOPO-TA Cloning |