Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with pCR™II-TOPO™ Vector and One Shot™ Mach1™ T1 Phage-Resistant Chemically Competent E. coli
Descripción
Includes
Vector pCR™II-TOPO™ activado por topoisomerasa I; tampón de PCR; solución de sal; dNTP; plantilla de control; primers directos T3, T7, M13, e inversos M13; primers de PCR de control; agua estéril; E. coli One Shot™ químicamente competente o Electrocomp™; medio SOC; plásmido de control superhelicoidal pUC19
Los kits TOPO TA Cloning se han diseñado para clonar productos de PCR directamente a partir de una reacción de PCR en tan solo 5 minutos (1). Utilizan un vector pCR™-TOPO con topoisomerasa I unida covalentemente para la clonación rápida y la generación de recombinantes.
- Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
- Selección de promotores de T7 (pCR 2.1-TOPO) o T7 y SP6 (pCRII-TOPO) para la transcripción y secuenciación in vitro de ARN. Cada vector también contiene sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación.
- Sitios EcoR I que flanquean el sitio de inserción del producto de PCR para una sencilla escisión de insertos
- Diversas opciones de genes de resistencia a kanamicina y ampicilina en E. coli
- Fácil detección de colonias azules/blancas para la selección de recombinantes
Biología de la cromatina, inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP), Clonación, Análisis de metilación, Clonación de PCR, RNAi, investigación de epigenética y ARN no codificante, ADN tratado con bisulfito de secuenciación
Especificaciones
Especificaciones
| Cepa bacteriana o de levadura | Mach1™ |
| Tipo de célula | Químicamente competente |
| Método de clonación | TOPO™-TA |
| Contenido y almacenamiento | Caja 1: • Vector pCR™II-TOPO™ activado con la topoisomerasa I • Tampón de PCR • Solución salina • dNTP • Plantilla de control • Primers directos e inversos M13 • Primers de PCR de control • Agua estéril Almacenar entre -5 y -30 °C. Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Caja 2: • E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™ • Medio S.O.C. • Plásmido de control superhelicoidal pUC19 Almacenar a entre -68 y -85 °C. |
| Formato | Kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Biología de la cromatina |
| Línea de productos | One Shot |
| Tipo de producto | Kit de clonación |
| Promotor | T7, SP6 |
| Cantidad | 25 reacciones |
| Mostrar más |