Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with One Shot™ TOP10 chemically competent E. coli cells
Descripción
Includes
Topoisomerase I-activated pCR™II-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Al eliminar la tediosa y laboriosa clonación de sitios de restricción, la clonación TOPO es el método más fiable, ya que solo tarda 5 minutos utilizando un protocolo de 3 pasos y produce recombinantes de hasta un 95 %. Este kit incluye el vector pCR™II-TOPO TA.
- Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
- Promotores de T7 y SP6 para una transcripción in vitro eficaz
- Sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación
- 16 prácticos sitios de restricción, incluido EcoRI, que flanquean su inserto para su posterior escisión o subclonación
- Diversas opciones de resistencia a kanamicina y ampicilina en E. coli
- Fácil detección de colonias azules/blancas para la selección de recombinantes
- Incluye células competentes OneShot™ TOP10 para una mayor comodidad y una máxima eficacia de la clonación
Aplicaciones:
Clonación, clonación por PCR
Especificaciones
Especificaciones
| Cepa bacteriana o de levadura | TOP10 |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Ampicilina (AmpR), kanamicina (KanR) |
| Tipo de célula | Químicamente competente |
| Método de clonación | TOPO™-TA |
| Contenido y almacenamiento | Caja 1: • Vector pCR™II-TOPO™ activado con la topoisomerasa I • Tampón de PCR • Solución salina • dNTP • Plantilla de control • Primers directos e inversos M13 • Primers de PCR de control • Agua estéril Almacenar entre -5 y -30 °C. Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Caja 2: • E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™ • Medio S.O.C. • Plásmido de control superhelicoidal pUC19 Almacenar a entre -68 y -85 °C. |
| Formato | Kit |
| Línea de productos | TOPO |
| Tipo de producto | Kit de clonación |
| Promotor | T7, SP6 |
| Cantidad | 10 reacciones |
| Mostrar más |