Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with One Shot™ MAX Efficiency™ DH5α-T1R E. coli
Código de producto. 10738414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10738414 25 reacciones cada uno
10053172 50 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10738414 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K462001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    874.00€
    847.65€ / 25 reacciones
    Ahorro 26.35€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Includes
Topoisomerase I-activated pCR™II-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Diseñado para clonar productos de PCR directamente a partir de una reacción de PCR en solo 5 minutos
Utiliza un vector pCR™-TOPO™ con topoisomerasa I unida covalentemente para la clonación rápida y la generación de recombinantes.
  • Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
  • Selección de promotores de T7 (pCR2.1-TOPO) o T7 y SP6 (pCRII-TOPO) para transcripción y secuenciación in vitro de ARN. Cada vector también contiene sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación.
  • Sitios EcoR I que flanquean el sitio de inserción del producto de PCR para una sencilla escisión de insertos
  • Diversas opciones de genes de resistencia a kanamicina y ampicilina en E. coli
  • Fácil detección de colonias azules/blancas para la selección de recombinantes
Clonación, clonación por PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura DH5α
Método de clonación TOPO™-TA
Contenido y almacenamiento Caja 1:
• Vector pCR™II-TOPO™ activado con la topoisomerasa I
• Tampón de PCR
• Solución salina
• dNTP
• Plantilla de control
• Primers directos e inversos M13
• Primers de PCR de control
• Agua estéril
Almacenar entre -5 y -30 °C.
Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Caja 2:
• E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™
• Medio S.O.C.
• Plásmido de control superhelicoidal pUC19
Almacenar a entre -68 y -85 °C.
Formato Kit
Línea de productos One Shot
Tipo de producto Kit de clonación
Promotor T7, SP6
Cantidad 25 reacciones
Vector Vectores TOPO-TA Cloning