Learn More
Invitrogen™ Caldo Terrific Broth
Código de producto. 11538916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11538916 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11538916 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 22711022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    149.65€ / 500 g
    Ahorro 4.35€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esterilizable en autoclave
  • Formulación por litro:11,8 g de peptona 140 SELECT, 23,6 g de extracto de levadura, 9,4 g de fosfato de hidrógeno dipotásico, 2,2 g de fosfato dihidrógeno de potasio
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Formato Frasco
Tipo de medios TB
Método de preparación Autoclave
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Clase de organismo diana E. coli
Cantidad 500 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Escherichia coli