Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector, without competent cells
Description
El kit de clonación TA usa el vector de clonación pCR2.1 y ligasa de ADN T4 ExpressLink para generar un producto de ligadura en un paso de ligadura de quince minutos a temperatura ambiente. Las reacciones normalmente producen > 80 % de recombinantes que contienen insertos.
- Rápido y práctico: ligadura a temperatura ambiente en 15 minutos
- Eficaz: cribaje azul/blanco y > 80 % de los clones con inserto adecuado
- Flexible: elección de resistencia a kanamicina o ampicilina para la selección flexible de antibióticos
- Sin complicaciones: elimina cualquier modificación enzimática del producto de PCR
- Optimizado: no requiere el uso de primers de PCR que contengan sitios de restricción
- Proporciona salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificada con Taq
- Promotor T7 para transcripción y secuenciación de ARN in vitro
- Poliligador versátil flanqueado con sitios EcoR I para facilitar la escisión de insertos
- Sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación
- Cómo funciona la clonación TA
- La polimerasa Taq tiene una actividad no dependiente de plantilla que añade una sola desoxiadenosina (A) a los extremos 3' de los productos PCR
- El vector linealizado suministrado en este kit tiene residuos de una sola desoxitimidina 3' (T)
- Esto permite a los insertos de PCR ligar eficazmente con el vector
Clonación, clonación por PCR
Specifications
Specifications
| Cepa bacteriana o de levadura | No incluida |
| Método de clonación | TA Cloning |
| Contenido y almacenamiento | Los kits TA Cloning™ contienen el vector pCR™2.1 linealizado, la ligasa de ADN T4 ExpressLink™, el tampón de ligación de ADN T4 5X ExpressLink™, dNTPs, el tampón de PCR 10X, agua esterilizada y controles. Almacene todos los componentes a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Formato | Kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación PCR |
| N.º de reacciones | 20 reacciones |
| Línea de productos | TA Cloning |
| Tipo de producto | Kit de clonación |
| Promotor | T7 |
| Cantidad | 20 reactions |
| Show More |