Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ TOP10F' Chemically Competent E. coli
Código de producto. 10422282
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
20 reacciones
40 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10422282 20 reacciones cada uno
10432282 40 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10422282 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K203001
Proporciona una estrategia de clonación rápida en un solo paso para insertar directamente un producto de PCR amplificado con Taq en el vector plasmídico
El kit TA Cloning usa el vector de clonación pCR2.1 y ligasa de ADN T4 ExpressLink™ para generar un producto de ligadura en un paso de ligadura de quince minutos a temperatura ambiente. Las reacciones normalmente producen > 80 % de recombinantes que contienen insertos.
  • Rápido y práctico: ligadura a temperatura ambiente en 15 minutos
  • Eficaz: cribaje azul/blanco y > 80 % de los clones con inserto adecuado
  • Flexible: elección de resistencia a kanamicina o ampicilina para la selección flexible de antibióticos
  • Sin complicaciones: elimina cualquier modificación enzimática del producto de PCR
  • Optimizado: no requiere el uso de primers de PCR que contengan sitios de restricción
  • Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
  • Promotor T7 para transcripción y secuenciación de ARN in vitro
  • Poliligador versátil flanqueado con sitios EcoR I para facilitar la escisión de insertos
  • Sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación
  • Cómo funciona TA Cloning™
  • La polimerasa Taq tiene una actividad no dependiente de plantilla que añade una sola desoxiadenosina (A) a los extremos 3' de los productos PCR
  • El vector linealizado suministrado en este kit tiene residuos de una sola desoxitimidina 3' (T)
  • Esto permite a los insertos de PCR ligar eficazmente con el vector
  • Configuraciones del kit
  • El kit TA Cloning™ se ofrece en una variedad de configuraciones: sin células competentes (K2020-20 y K2020-40), con E. coli competente químicamente One Shot™ INVF' (K2000-01 y K2000-40), con E. coli competente químicamente One Shot™ TOP10F' (K2030-01 y K2030-40) y con E. coli competente químicamente One Shot™ TOP10 (K2040-01 y K2040-40) en tamaños de kit de 20 y 40 reacciones.
Clonación, clonación por PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura TOP10F ́
Tipo de célula E. coli químicamente competente
Método de clonación TA Cloning
Contenido y almacenamiento Los kits TA Cloning™ contienen el vector pCR™2.1 linealizado, la ligasa de ADN T4 ExpressLink™, el tampón de ligación de ADN T4 5X ExpressLink™, dNTPs, el tampón de PCR 10X, agua esterilizada y controles. Los kits de células competentes contienen E. coli químicamente competente One Shot™, medio SOC y un plásmido de control superenrollado.
Almacene el E. coli de One Shot™ a - 80 °C. Almacene todos los demás componentes a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) Clonación PCR
N.º de reacciones 20 reacciones
Línea de productos One Shot
Tipo de producto Kit de clonación
Promotor T7
Cantidad 20 reactions
Vector pCR2.1