Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli, no manual
Código de producto. 10083302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
10083302 20 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10083302 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor KNM204001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura TOP10
Contenido y almacenamiento Store One Shot E. coli at -80°C. Store all other components at -20°C. All reagents are guaranteed stable for 6 months when properly stored.
Incluye Linearized pCR2.1vector, T4 DNA ligase, 10X ligation buffer, dNTPs, 10X PCR buffer, sterile water, and controls, One Shot TOP10 Chemically Competent E. coli, S.O.C. medium, and a supercoiled control plasmid. Without manual.
N.º de reacciones 20
Tipo de producto One Shot TOP10 Chemically Competent E. coli
Cantidad 20 reacciones
Vector TA Cloning Vectors