Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli
Código de producto. 10564993
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
20 reacciones
40 reacciones
Vector:
pCR2.1
pCRII
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Vector Tamaño de la unidad
10564993 40 reacciones pCR2.1 cada uno
10093092 20 reacciones pCRII cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Product Code. 10564993 Supplier Invitrogen™ Supplier No. K204040
Siga avanzando en su investigación con nuestra oferta 3 por 2
Usar código promocional 27970
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Ofrece una estrategia rápida de clonación en un solo paso para la inserción directa de productos de PCR amplificados con una Taq en un vector plasmídico. El kit de clonación TA™ de Invitrogen™, con vector pCR™2.1 y E. coli químicamente competente TOP10 One Shot™, está disponible en tamaños de kit de reacción de 20 y 40.
El kit TA Cloning™ usa el vector de clonación pCR™2.1 y ligasa de ADN T4 ExpressLink™ para generar un producto de ligadura en un paso de ligadura de quince minutos a temperatura ambiente. Las reacciones normalmente producen > 80 % de recombinantes que contienen insertos.
  • Rápido y práctico: ligadura rápida y cómoda en 15 minutos a temperatura ambiente
  • Eficaz: cribaje azul/blanco y > 80 % de los clones con inserto adecuado
  • Flexible: elección de resistencia a kanamicina o ampicilina para la selección flexible de antibióticos
  • Sin complicaciones: elimina cualquier modificación enzimática del producto de PCR
  • Optimizado: no requiere el uso de primers de PCR que contengan sitios de restricción
El vector pCR™2.1 proporciona:
  • Salientes 3′-T para ligadura directa de productos de PCR amplificada con Taq
  • Promotor T7 para transcripción y secuenciación de ARN in vitro
  • Poliligador versátil flanqueado con sitios EcoR I para facilitar la escisión de insertos
  • Sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación
Cómo funciona TA Cloning™
La polimerasa Taq tiene una actividad no dependiente de plantilla que añade una sola desoxiadenosina (A) a los extremos 3′ de los productos de PCR. El vector linealizado suministrado en este kit tiene residuos de una sola desoxiadenosina 3′ (T). Esto permite a los insertos de PCR ligar eficazmente con el vector.
Otras configuraciones de kits
Los kits TA Cloning™ también se ofrecen sin células competentes (K2020-20, K2020-40), con E. coli químicamente competente Oneshot™ INVF’ (K2000-01, K2000-40) o con E. coli químicamente competente OneShot™ TOP10F’ (K2030-01, K2030-40).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cepa bacteriana o de levadura TOP10
Tipo de célula E. coli químicamente competente
Método de clonación TA Cloning
Contenido y almacenamiento Los kits TA Cloning™ contienen el vector pCR™2.1 linealizado, la ligasa de ADN T4 ExpressLink™, el tampón de ligación de ADN T4 5X ExpressLink™, dNTPs, el tampón de PCR 10X, agua esterilizada y controles. Los kits de células competentes contienen E. coli químicamente competente One Shot™, medio SOC y un plásmido de control superenrollado.
Almacene el E. coli de One Shot™ a - 80 °C. Almacene todos los demás componentes a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) Clonación PCR
N.º de reacciones 40 reacciones
Línea de productos One Shot
Tipo de producto Kit de clonación
Promotor T7
Cantidad 40 reactions
Vector pCR2.1
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • TA Cloning Kit, with pCR 2.1 Vector and One Shot TOP10 Chemically Competent E. coli
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol, Hydrogen chloride