Learn More
Gibco™ pcDNA™5/TO Mammalian Expression Vector
Código de producto. 11560806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11560806 20μg 20 microgramos
1 options
Código de producto. 11560806 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor V103320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00€
    1343.00€ / 20 microgramos
    Ahorro 357.00€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Un vector de expresión de 5,7 kb que usa el promotor CMV completo.
  • Añade elementos de control del operón de resistencia bacteriana a la tetraciclina para reprimir eficazmente y volver a reprimir la transcripción de la fuerte secuencia promotora de mamíferos.
  • Permite la expresión regulada por tetraciclina del gen de interés en células anfitrionas de mamíferos que expresan el represor Tet (TetR).
Expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, expresión regulada, integración dirigida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Inducible
Tipo de entrega Transfección
Agente inductor Tetraciclina
Promotor CMV/TO
Tipo de producto Vector de expresión de Pichia
Agente de selección (eucariótico) Higromicina
Contenido y almacenamiento Almacenar pcDNA5/TO a -20 °C.
Etiqueta de proteína Sin etiquetar
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Cantidad 20μg
Vector pcDNA
Línea de productos Expi293, T-REx, pcDNA
Para utilizar con (aplicación) Expresión regulada