Learn More
Invitrogen™ Gafas de visualización Safe Imager™
Código de producto. 10694463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Each
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10694463 1 Each cada uno
1 options
Código de producto. 10694463 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S37103
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Un par de gafas de visualización Safe Imager™
Para su uso con el transiluminador de luz azul Safe Imager™
Las gafas de visualización Safe Imager permiten la visualización de las bandas de gel sin utilizar el filtro ámbar Safe Imager para facilitar la escisión de la banda.
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Un par de gafas de visualización Safe Imager™
Para utilizar con (equipo) Safe Imager™
Línea de productos SYBR Safe
Tipo Cristal para facilitar la visualización
Cantidad 1 Each
Condiciones de envío Temperatura ambiente