Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 0.5X TBE
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10534623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
4 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10534623 1 l 1 litro
11550676 4 l 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10534623 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S33100
Creado específicamente para reducir la mutagenicidad y ser más segura que el bromuro de etidio para teñir ADN en geles de agarosa o acrilamida.
La tinción SYBR Safe es menos mutagénica y ofrece mejor sensibilidad que el bromuro de etidio. Se suministra como una solución premezclada que puede usarse como una solución de bromuro de etidio, ya sea en el gel durante el proceso de electroforesis o como tinción posterior al proceso. Cuando se une a los ácidos nucleicos, la tinción SYBR Safe verde fluorescente tiene una excitación de fluorescencia máxima a ∽280 y ∽502 nm, y una emisión máxima a ∽530 nm. La tinción de gel de ADN SYBR Safe también está disponible en 4 l (S-33101) de solución lista para usar. El kit de inicio de tinción de gel de ADN SYBR Safe (S-33110, que se vende por separado) incluye 1 l de tinción de gel de ADN SYBR Safe y un filtro fotográfico (S-37100).
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Se suministra como una solución lista para su uso en 0,5X TBE
Almacenar a temperatura ambiente en el recipiente original.
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Fluorescencia
Etiqueta o tinte SYBR Safe
Cantidad 1 l
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana ADN
Tipo de producto Tinción para geles de ADN