Learn More
Invitrogen™ Tinción de gel de ARN SYBR™ Green II, 10 000X concentrado en DMSO
Código de producto. 11550746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μl
1 ml
20 x 50 μl
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11550746 20 x 50 μl 100 microlitros
10535203 500 μl cada uno
10463252 1 ml 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11550746 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S7586
Ofertas por tiempo limitado en productos esenciales seleccionados de biología molecular
Usar código promocional 27945
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Muestra una fluorescencia brillante cuando se une al ARN y un fondo bajo en geles. Tinción de gel de ARN Invitrogen™ SYBR™ Green II, el concentrado de 10.000X en DMSO es ideal para su uso con formaldehído/agarosa o geles de poliacrilamida.
La tinción de gel de ARN SYBR Green II es uno de los colorantes más sensibles para detectar ARN en geles electroforéticos mediante escáneres láser o transiluminadores UV estándar. Es significativamente más sensible que el bromuro de etidio, la tinción que normalmente se utiliza para detectar ácidos nucleicos en geles.
Disponible en tres cómodas opciones de envasado:
  • 500μl (tiñe 50 minigeles)
  • 1 ml (tiñe 100 minigeles)
  • 20 × 50μl (cada uno tiñe 5 minigeles): evita los residuos al procesar menos minigeles
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Se suministra como concentrado de 10 000X en DMSO
Almacenar a -20 °C, proteger de la luz en un desecador.
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Fluorescencia
Etiqueta o tinte SYBR Green II
Cantidad 20 x 50 μl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana ARN
Tipo de producto Tinción para geles de ARN