Learn More
Invitrogen™ Tampón separador SureCast™
Código de producto. 15530445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 500 mL
5 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15530445 5 x 500 mL paquete de 5
15527935 2 x 500 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15530445 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor HC2215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.25€
    63.33€ / paquete de 5
    Ahorro 18.92€
    23% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos componentes del sistema de fundido manual SureCast se pueden utilizar para crear geles de poliacrilamida con reactivos de fundido manual SureCast, así como cualquier otro reactivo de fundido de gel de poliacrilamida popular.
  • Prepare geles de poliacrilamida de forma fácil y segura.
  • Para su uso con el sistema de gel vertical SureCast
  • Los geles SureCast se han diseñado para su uso en la cubeta de minigel.
Recommended Storage
Room Temperature
Garantía
Hasta 12 meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Paquetes de tampón separador SureCast de 5 x 500 ml (2,5 l total).
  • Almacenar a temperatura ambiente.
  • Cantidad 5 x 500 mL
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Línea de productos SureCast
    Tipo de producto Tampón separador (2,5 l)