Learn More
Invitrogen™ Kit de síntesis de ADNc SuperScript™ VILO™
Código de producto. 10499763
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
250 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
250 reacciones
50 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10499763 50 reacciones 50 reacciones
10704274 250 reacciones 250 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10499763 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11754050
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
5X VILO Reaction Mix (200μL) and a 10X SuperScript III Enzyme Blend (100μL), which contains: SuperScript III RT, RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor, and a proprietary helper protein
Proporciona la capacidad de alta temperatura de la transcriptasa inversa (RT) SuperScript III en un formato optimizado para generar la primera cadena de ADNc para su uso en RT-PCR cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR).
VILO es el acrónimo de variable input, linear output; y el kit de síntesis de ADNc SuperScript VILO proporciona los resultados más uniformes para experimentos de RT, con una linealidad sin precedentes en la gama más amplia de material de entrada.
  • Uso del kit de síntesis de ADNc SuperScript VILO Esta formulación proporciona una mayor eficacia de síntesis de ADNc y se puede emplear con cantidades muy elevadas y muy bajas de ARN de entrada (hasta 2,5μg de ARN total en una reacción de 20μl), lo que ofrece una respuesta lineal en cuanto a cantidad de mensajes con respecto a la medición mediante qPCR. La mezcla de enzimas 10X SuperScript incluye RT SuperScript III, el inhibidor de ribonucleasa recombinante RNaseOUT y una proteína auxiliar exclusiva.
  • SuperScript III RT La RT SuperScript III es una versión diseñada de RT M-MLV con una reducción de la actividad de ARNasa H y un aumento de la estabilidad térmica. La enzima puede emplearse para sintetizar ADNc en un intervalo de temperatura de 42° a 60°C. Puesto que la transcriptasa inversa SuperScript III no se ve significativamente inhibida por el ARN de transferencia y ribosómico, se puede emplear para sintetizar ADNc a partir de ARN total. El inhibidor de ribonucleasa recombinante RNaseOUT ofrece protección contra la degradación del ARN objetivo debido a la contaminación de la ribonucleasa.
  • Tampón optimizado La mezcla de reacción 5X VILO incluye primers aleatorios, MgCl2, y dNTP en una fórmula de tampón optimizada para qRT-PCR
  • Temperatura óptima de reacción: 42 °C
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Mezcla de reacción VILO 5X que contiene cebadores aleatorios, dNTPs y MgCl2
• Mezcla de enzimas SuperScript III 10X que contiene Superscript III RT, inhibidor de ribonucleasa recombinante RNaseOUT y proteína auxiliar exclusiva
Almacenar en congelador (entre -5 a -30°C).
Método de detección Sonda de cebado
Formato Kit
GC-Rich PCR Performance Alto
Velocidad de reacción 60 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 42 °C
Cantidad 50 reacciones
Transcriptasa inversa SuperScript III
Actividad de la ribonucleasa H Reducido
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Real Time PCR (qPCR)
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 50 reacciones
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) 10 kb o menos
Material de partida ARN