Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ One-Cycle cDNA Kit for use with Thermo Scientific™ One-Cycle Assays
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Includes
Cebador de 50 μm 7-oligo(dT), mezcla de reacción de la primera cadena 5X, 0,1 M DTT, 10 mm dNTP, SuperScript™ II (200 u/μl), mezcla de reacción de la segunda cadena 5X, E. coli ADN ligasa, E. coli ADN polimerasa I, ARNasa H, ADN T4 polimerasa, 0,5 M EDTA, agua sin ARNasa
El kit incluye transcriptasa inversa ARNasa H de actividad reducida SuperScript™ patentada por Invitrogen y un cebador calificado que contiene oligo (dt) para realizar reacciones estándar al protocolo Affymetrix. Diseñado para producir consistentemente producciones mayores de ADNc de longitud completa para ensayos de un ciclo Affymetrix utilizando ARN total o ARN seleccionado poly A+ (ARNm).
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Cebador de 50 µm 7-oligo(dT) , 5X mezcla de reacción de la primera cadena, 0,1 M DTT, 10 mm dNTP, SuperScript™ II (200 u⁄ul), 5X mezcla de reacción de la segunda cadena, E.coli ADN ligasa, E.coli ADN polimerasa I, ARNasa H, ADN T4 polimerasa, 0,5 M EDTA, agua libre de ARNasa Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante seis meses si se almacenan correctamente. |
| Método de detección | A base de biotina |
| Formato | Kit |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Tipo de producto final | ADNc (bicatenario) |
| Tipo de muestra | ARN Poli(A+), ARN total |
| Labeling Target | ADNc |
| Para utilizar con (aplicación) | Para generar ADNc bicatenario |
| Incluye etiqueta o tinte | No |
| Para utilizar con (equipo) | Affymetrix GeneChip™ |
| Mostrar más |