Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ Indirect cDNA Labeling Module, no purification columns
Código de producto. 10256712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10256712 30 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10256712 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L101403
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Includes
El módulo de etiquetado de ADNc indirecto SuperScript™ incluye transcriptasa inversa SuperScript™ III, oligo(dT)20- VN (2,5 μg/μl), cebadores aleatorios, escalera marcadores de peso molecular de ARN de control (0,5 g/μl), tampón de primera cadena 5X, 0,1 M DTT, 10 mM de mezcla de dNTP, inhibidor de la Ribonucleasa recombinante RNaseOUT™ (40 U/μl), agua tratada con DEPC, DMSO (grado de etiquetado), tampón de acoplamiento 2X, 3 M NaAc, pH 5,2 y glucógeno (20 mg/ml). El sistema de etiquetado de ADNc indirecto SuperScript™ incluye todos los componentes enumerados para el módulo de etiquetado, además de la columna S.N.A.P.™, tubos de recogida, tampón de carga, tampón de lavado, tubos de recogida ámbar.
Proporciona los reactivos del kit básico para el etiquetado de ADNc indirecto SuperScript
El sistema de etiquetado de ADNc indirecto SuperScript proporciona un sistema completo que incluye tanto los reactivos del kit básico (excepto los colorantes) como un módulo de purificación. Los módulos no incluyen todos los componentes. El módulo de etiquetado de ADNc indirecto SuperScript incluye solo los reactivos del kit básico. Ambos proporcionan la flexibilidad para usar nucleótidos fluorescentes de su elección. El sistema completo de etiquetado de ADNc indirecto SuperScript completo es un kit de etiquetado de matrices basado en métodos probados de etiquetado de ADNc indirecto. Proporciona la flexibilidad para usar nucleótidos fluorescentes de su elección.
En este método de etiquetado indirecto, el ARNm o el ARN total se transcribe de forma inversa utilizando RT SuperScript III, incorporando dUTP y dATP modificados con amino en el ADNc sintetizado. El ARN de la plantilla se degrada por hidrólisis de base y la reacción se neutraliza con ácido. El ADNc modificado con amino se purifica para eliminar nucleótidos, cebadores y tampones no incorporados. En el segundo paso, el ADNc modificado se combina con la forma activa de un tinte fluorescente. El ADNc marcado con fluorescencia se purifica con una columna de centrifugación S.N.A.P.™ para eliminar cualquier tinte no reaccionado. El ADNc etiquetado con fluorescencia resultante está listo para hibridación a micromatrices.
  • RT SuperScript III para generar altos rendimientos de ADNc
  • Una mezcla de nucleótidos exclusiva para aumentar la intensidad de la señal
  • Un práctico formato de kit que ahorra valioso tiempo
Purificación y análisis de ADN y ARN, marcado de ADN, etiquetado de matrices de expresión, análisis y genotipado de expresión génica, análisis de micromatrices, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Módulo de etiquetado de ADNc
Método de detección Fluorescente
Contenido y almacenamiento El módulo de etiquetado de ADNc indirecto SuperScript™ incluye transcriptasa inversa SuperScript™ III, oligo(dT)20- VN (2,5 µg/µl), primers aleatorios, escalera de ARN de control (0,5 g/µl), tampón de primera cadena 5X, 0,1 M DTT, 10 mM de mezcla de dNTP, inhibidor de la Ribonucleasa recombinante RNaseOUT™ (40 U/µl), agua tratada con DEPC, DMSO (grado de etiquetado), tampón de acoplamiento 2X, 3 M NaAc, pH 5,2 y glucógeno (20 mg/ml). El sistema de etiquetado de ADNc indirecto SuperScript™ incluye todos los componentes enumerados para el módulo de etiquetado, además de la columna S.N.A.P.™, tubos de recogida, tampón de carga, tampón de lavado, tubos de recogida ámbar. Almacenar todos los componentes de etiquetado a -20 °C. Almacenar las columnas S.N.A.P.™, los tubos de recogida, el tampón de carga, el tampón de lavado y los tubos de recogida ámbar a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Tipo de producto final ADNc (marcado)
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647, Cy™3, Cy™5
Incluye etiqueta o tinte No
Diana de etiquetado ADNc
Método de etiquetado Etiquetado indirecto
Tipo de muestra ARN
Línea de productos SuperScript
Cantidad 30 reacciones