Learn More
Invitrogen™ Transcriptasa inversa SuperScript™ III
Código de producto. 12087539
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 reacciones
200 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 miles de unidades
2 miles de unidades
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
12087539 200 reacciones paquete de 4
10432122 10 reacciones 2 miles de unidades
10368252 50 reacciones 10 miles de unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12087539 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18080085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1688.00€
    1434.65€ / paquete de 4
    Ahorro 253.35€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mutante exclusivo de SuperScript II RT
La transcriptasa inversa (RT) SuperScript III está activa a 50°C y tiene una vida media de 220 minutos, por lo que ofrece una mayor especificidad con primers específicos de genes (GSP) y el más alto rendimiento de ADNc de todas las RT. Es ideal para realizar RT-PCR de un gen específico o para generar ADNc de muestras de ARN totales o poli (A)+. Como SuperScript II, sintetiza un cordón de ADN complementario a partir de ADN, ARN monocatenario o un híbrido ARN-ADN. La RT SuperScript III está diseñada genéticamente mediante la introducción de mutaciones puntuales que aumentan la vida útil media, reducen la actividad de ARNasa y aumentan la estabilidad térmica.
  • Termoestabilidad: semivida de 220 minutos a 50°C.
  • Producción: reducción de la actividad de ARNasa H para obtener más ADN complementario de longitud completa
  • Especificidad: actividad completa a 50°C para mayor especificidad con primers específicos de genes
  • Aplicaciones: etiquetado de matrices, bibliotecas de ADN complementario, RT-PCR, extensión de primers, RACE 3’ y 5’
  • Fuente: Purificación a partir de E. coli que expresa el gen pol del virus de la leucemia murina Moloney (M-MLV), mutagenizada para aumentar la estabilidad térmica y la vida útil media, así como reducir la actividad de ARNasa H.
  • Pruebas de rendimiento y calidad: Pureza SDS-PAGE, ensayos de exodesoxirribonucleasa, endodesoxiribonucleasa y ribonucleasa; una producción y longitud de cADN
  • Concentración: 200 u/μl
  • Definición de la unidad: Una unidad de RT SuperScript III es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 1 nmol de desoxirribonucleótido en material precipitable en ácido en 10 min a 37°C mediante poly(A)·oligo(dT)12-18 como primer de plantilla·
  • Condiciones de reacción de la unidad: 50 mm de Tris-HCl (pH 8.3), 40 mm de KCl, 6 mm de MgCl2, 1 mm de DTT, 0,5 mm de [3H]dTTP, 0,1 mm de poli (A), 0,1 mm de oligo(dT)12-18, 0,1 mg/ml de BSA y enzima en 50 μl durante 10 minutos a 37 °C.
  • Temperatura óptima de reacción: 50 °C
  • Tamaño del producto final: 12,3 kb o menos
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa, etiquetado de matrices, bibliotecas de ADNc, extensión de primer, RACE 3' y 5’
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 200 U/μl
Contenido y almacenamiento
• Transcriptasa inversa Superscript™ III, 4 x 10 000 unidades (200 U/μl)
• Tampón de primera cadena 5X, 4 x 1 ml
• DTT, 4 x 500 μl (100 mM)
Almacenar a –20 °C.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Velocidad de reacción De 30 a 50 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 50 °C
Cantidad 200 reacciones
Transcriptasa inversa SuperScript III
Actividad de la ribonucleasa H Reducido
Condiciones de envío Hielo seco
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 200 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 12,3 kb
Material de partida ARN