Learn More
Invitrogen™ SuperMix de síntesis de primera cadena SuperScript™ III
Código de producto. 10432292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 rxns
Tamaño de la unidad:
50 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10432292 50 rxns 50 reacciones
1 options
Código de producto. 10432292 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18080400
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Mezcla de reacción 2X (500 μl), mezcla de enzimas SuperScript III (100 μl), Oligo(dT)20 (50 μl en total suministrados a 50 μm), hexámeros aleatorios (50 μl en total suministrados a 50 ng/μl) y tampón de recocido (50 μl)
Fórmula SuperMix optimizada para síntesis de la primera cadena del ADNc a partir de poli(A)+ purificado O ARN total
El sistema de síntesis para primera cadena SuperScript™ III SuperMix es una formulación optimizada del SuperMix para la síntesis de la primera cadena de cADN a partir de poli (A)+ purificado del ARN total. Con este sistema, pueden detectarse objetivos de ARN de 100 bp a >12 kb. La cantidad de material inicial puede variar de 0,1 pg a 5 µg de ARN total.
Uso del sistema de síntesis para primera cadena SuperScript™ III SuperMix
El kit incluye la mezcla de enzimas SuperScript™ III o RNaseOUT™, la mezcla para la reacción de síntesis de primera cadena 2X y un tampón de recocido. La transcriptasa inversa SuperScript™ III, incluida en la mezcla de enzimas, es una versión de la transcriptasa inversa de virus de leucemia murina Moloney (M-MLV) que se ha diseñado para reducir la actividad de la ribonucleasa (ARNasa) H y proporcionar mayor estabilidad térmica. La enzima se puede utilizar para sintetizar ADNc en un intervalo de temperatura de 45–55 °C, y proporcionar una mayor especificidad, mayor producción de ADNc y más cantidad de producto de cadena completa que otras transcriptasas inversas. Como la transcriptasa inversa SuperScript™ III no se ve significativamente inhibida por el ARN de transferencia y ribosómico, se puede emplear para sintetizar ADNc de ARN total. El inhibidor de ARNasa recombinante RNaseOUT™ se incluye en la mezcla de enzimas para la protección contra la degradación del ARN objetivo por la contaminación de la ribonucleasa. La mezcla de reacción de primera cadena 2X incluye 10 mm de MgCl2 y 1 mm de cada desoxinucleótido (dNTP) en una solución de tampón que se ha optimizado para la síntesis de primera cadena de ADNc. El tampón de hibridación se utiliza en el paso inicial de anillaje del cebador. También se suministran tubos independientes de oligo(dT)20 y hexámeros al azar. La síntesis de ADNc se puede realizar con ARN total o ARN seleccionado mediante poli (A)+ con cebadores aleatorios oligo(dT) o un cebador específico del gen.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
• Mezcla de reacción 2X, 500 μl
• Mezcla de enzimas SuperScript™ III, 100 μl
• Oligo(dT)20, 50 μl total (50 μM)
• Hehámeros aleatorios, 50 μl (50 ng/μl)
• Tampón de recocido, 50 μl
Almacenar a –20 °C.
Formato Mezcla maestra
GC-Rich PCR Performance Alto
Velocidad de reacción 50 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 50 °C
Cebador Cebadores aleatorios, cebadores oligo dT
Cantidad 50 rxns
Transcriptasa inversa SuperScript III
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 50 reacciones
Formato de reacción Mezcla maestra
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Material de partida ARN