Learn More
Invitrogen™ Transcriptasa inversa SuperScript™ II
Código de producto. 11553117
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 reacciones
200 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
2 miles de unidades
cada uno
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
11553117 200 reacciones paquete de 4
10635003 10 reacciones 2 miles de unidades
10328062 50 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11553117 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18064071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1598.00€
    1422.65€ / paquete de 4
    Ahorro 175.35€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una versión mejorada de SuperScript RT
La transcriptasa inversa (RT) es una ADN polimerasa que sintetiza un cordón de ADN complementario a partir de ADN, ARN monocatenario o un híbrido ARN-ADN. Esta enzima se manipula genéticamente mediante la introducción de mutaciones puntuales en el centro activo de la ARNasa H para reducir la actividad de la ARNasa. Esta modificación estructural elimina la degradación de las moléculas de ARN durante la síntesis de la primera cadena de ADNc y ofrece a la RT SuperScript II características de rendimiento superior.
  • Producción: la reducción de la actividad de ARNasa H produce mayores rendimientos del primer cordón de ADNc
  • Tamaño de ADNc: Generación de productos de RT-PCR de hasta 12 KB
  • Termoestabilidad:actividad completa a 42°C
  • Flexibilidad:utiliza ARN total o poli(A)+
  • Pruebas de rendimiento y calidad: Pureza SDS-PAGE, ensayos de exodesoxirribonucleasa, endodesoxiribonucleasa y ribonucleasa; una producción y longitud de cADN
  • Concentración: 200 U/μl
  • Definición de la unidad:Una unidad de transcriptasa inversa SuperScript II es la cantidad de enzimas necesaria para incorporar 1 nmol de desoxirribonucleótido en material precipitable ácido en 10 min a 37°C mediante poly(A)•oligo(dT)12-18 como primer de plantilla
  • Condiciones de reacción de la unidad: 50 mm de Tris-HCl (pH 8.3), 40 mm de KCl, 6 mm de MgCl2, 1 mm de DTT, 0,5 mm de [3H]dTTP, 0,1 mm de poli (A), 0,1 mm de oligo(dT)12-18, 0,1 mg/ml de BSA y enzima en 50 μl durante 10 minutos a 37 °C.
  • Temperatura óptima de reacción: 42 °C
  • Tamaño del producto final: 12,3 kb o menos
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 200 U/μl
Contenido y almacenamiento
• Transcriptasa inversa Superscript II, 4 x 10 000 unidades (200 U/μl)
• Tampón de primera cadena 5X
• DTT (100 mM)
Almacenar a –20 °C.
Formato Enzima independiente
GC-Rich PCR Performance Alto
Velocidad de reacción 50 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 42 °C
Cantidad 4 x 10,000 units
Transcriptasa inversa SuperScript II
Actividad de la ribonucleasa H Reducido
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 200 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 12,3 kb
Material de partida ARN