Learn More
Invitrogen™ Sistema de síntesis de primera cadena SuperScript™ para RT-PCR
Código de producto. 10684803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 rxns
Tamaño de la unidad:
cada uno
10684803 50 rxns cada uno
1 options
Código de producto. 10684803 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11904018
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
50 μl de Oligo(dT)12-18 (0,5 μg/μl) 250 μl de hexámeros aleatorios (50 ng/μl) 1 ml del tampón RT 10X 500 μl de cloruro magnésico de 25 mm 250 μl de DTT de 0,1 m 250 μl de mezcla de dNTP de 10 mm 50 μl de RT SuperScript II (50 U/μl) 100 μl de RNaseOUT (40 U/μl) 50 μl de ARNasa H de E. coli (2 U/μl) 1,2 ml de agua tratada con DEPC 15 μl de ARN de control (50 ng/μl) 20 μl del cebador de control A (10 μm) 20 μl del cebador de control B (10 μm)
Se ha optimizado para la síntesis de la primera cadena del ADNc a partir de poli(A)+ purificado O ARN total
El sistema de síntesis de primera cadena SuperScript™ para RT-PCR está optimizado para la síntesis de ADN complementario (ADNc) de primera cadena a partir de ARN total o poli (A)+ purificado. El sistema puede emplearse con una cantidad tan ínfima como 1 ng o tan elevada como 5 µg de ARN total. Después de la síntesis, el ADNc se puede amplificar con cebadores específicos mediante PCR sin extracciones orgánicas intermedias ni precipitaciones de etanol. En conjunción con la PCR, el sistema puede utilizarse para detectar la presencia de mensajes raros, cuantificar la cantidad de ARNm específico a partir de un pequeño número de células o clonar ADNc específicos sin construir toda una biblioteca de ADNc. El sistema es flexible y permite el uso de cualquier enzima de PCR. Se puede combinar con ADN polimerasa Taq AccuPrime™ o ADN polimerasa Taq Platinum™ para lograr una PCR de mayor especificidad, o bien con ADN polimerasa Pfx AccuPrime™ para aplicaciones de clonación de alta fidelidad.
RT SuperScript II
La reacción de síntesis de la primera cadena de ADNc se cataliza mediante transcriptasa inversa (RT) SuperScript™ II. Esta enzima se ha diseñado para reducir la actividad de ARNasa H que degrada el ARNm durante la reacción de la primera cadena, lo que se traduce en una mayor síntesis de ADNc de longitud completa y un mayor rendimiento de la primera cadena de ADNc que el obtenido con las RT de ARNasa H+. Como la RT SuperScript™ II no se ve significativamente inhibida por el ARN de transferencia y ribosomal, se puede emplear de forma eficaz para sintetizar la primera cadena de ADNc a partir de una preparación de ARN total. La enzima presenta un aumento de la estabilidad térmica y puede utilizarse a temperaturas de hasta 50 °C.
Uso del sistema de síntesis de primera cadena SuperScript™ para RT-PCR
Este sistema se ha optimizado para sintetizar la primera cadena de ADNc a partir de cantidades variables de material de partida. La concentración de RT de SuperScript™ II ha bajado y el inhibidor de ARNasa recombinante RNaseOUT™ se ha añadido al sistema como parte de este proceso de optimización. Además, se han modificado las condiciones de reacción para aumentar aún más la sensibilidad del sistema. Mediante este kit, puede sintetizar la primera cadena de ADNc mediante ARN total o ARN seleccionado mediante poli(A)+ cebado con oligo(dT), cebadores aleatorios o un primer específico del gen. A continuación, se realiza la PCR en un tubo aparte mediante cebadores específicos para el gen de interés.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
• Oligo(dT)12-18, 50 μl (0,5 μg/μl)
• Hexámeros aleatorios, 250 μl (50 ng/μl)
• Tampón RT 10X, 1 ml
• Cloruro de magnesio, 500 μl (25 mM)
• DTT, 250 μl (0,1 M)
• Mezcla de dNTP, 250 μl (10 mM)
• SuperScript™ II RT, 50 μl (50 U/μl)
• RNaseOUT™, 100 μl (40 U/μl)
• ARNasa H E. coli, 50 μl (2 U/μl)
• Agua tratada con DEPC, 1,2 ml
• ARN de control, 15 μl (50 ng/μl)
• Cebador de control A, 20 μl (10 μM)
• Cebador de control B, 20 μl (10 μM)
Almacenar a 20–°C.
Formato Kit
GC-Rich PCR Performance Alto
Velocidad de reacción 50 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 42 °C
Cebador Cebadores aleatorios, cebadores oligo dT
Cantidad 50 rxns
Transcriptasa inversa SuperScript II
Condiciones de envío Hielo húmedo
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 50 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 12 kb
Material de partida ARN