Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ Double-Stranded cDNA Synthesis Kit
Description
Includes
Reagents and buffers for 10 first- and second-strand cDNA synthesis reactions converting 25-50μg total RNA or 0.2-5μg mRNA into double-stranded cDNA.
Requires
Primer
Contiene todos los reactivos (excepto un cebador que contiene oligo (dT)) necesarios para crear ADNc de doble cadena de alta calidad a partir de ARN total o ARN seleccionado poli A+(ARNm).
Simple, fiable y sin problemas
El kit de síntesis de ADNc de doble cadena SuperScript ofrece un método sencillo, fiable y sin problemas mediante el cual los moldes de ARN se pueden convertir en ADNc para su uso en experimentos de clonación y construcción de bibliotecas. Las reacciones descritas en el protocolo del kit de síntesis de ADNc de doble cadena SuperScript están diseñadas para convertir 25–50 µg de ARN total o 0,2– 5µg de ARNm, en ADNc de primera y segunda cadena (suministre su propio primer). Disfrute de las ventajas de un protocolo probado y de los reactivos de calidad uniforme. Para obtener el mejor producto de ADNc posible con este kit, utilice un sustrato de ARN de alta calidad.
- Fiabilidad: cada tampón, reactivo y enzima del kit es de la misma calidad que espera de Life Technologies
- Rendimiento SuperScript II es una enzima en la que puede confiar para la síntesis de primera cadena de alto rendimiento, alta calidad y uso general
- Temperatura óptima: de 42 °C
Purificación y análisis de ADN y ARN, etiquetado de ADN, etiquetado de matrices de expresión, análisis de expresión génica y genotipado, análisis de micromatrices, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligonucleótidos, PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Order Info
Condición de envío: Hielo húmedo
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Contenido: El kit incluye reactivos y tampones para 10 reacciones de síntesis de ADNc de primera y segunda cadena que convierten 25-50 µg de ARN total o 0,2-5 µg de ARNm en ADNc bicatenario. Almacenamiento: Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Formato | Kit |
| Método de etiquetado | Etiquetado directo |
| Temperatura óptima de reacción | 42 °C |
| Línea de productos | SuperScript |
| Tipo de producto | Kit de síntesis de ADNc |
| Cantidad | 10 reacciones |
| Transcriptasa inversa | SuperScript™ II |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de micromatrices |
| Show More |