Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ Double-Stranded cDNA Synthesis Kit
Código de producto. 10729803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10729803 10 reacciones 10 reacciones
10073372 50 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10729803 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11917010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Includes
Reagents and buffers for 10 first- and second-strand cDNA synthesis reactions converting 25-50μg total RNA or 0.2-5μg mRNA into double-stranded cDNA.
Requires
Primer
Maximizar el rendimiento del ADNc de longitud completa, así como el de la síntesis general de ADNc
Contiene todos los reactivos (excepto un cebador que contiene oligo (dT)) necesarios para crear ADNc de doble cadena de alta calidad a partir de ARN total o ARN seleccionado poli A+(ARNm).
Simple, fiable y sin problemas
El kit de síntesis de ADNc de doble cadena SuperScript ofrece un método sencillo, fiable y sin problemas mediante el cual los moldes de ARN se pueden convertir en ADNc para su uso en experimentos de clonación y construcción de bibliotecas. Las reacciones descritas en el protocolo del kit de síntesis de ADNc de doble cadena SuperScript están diseñadas para convertir 25–50 µg de ARN total o 0,2– 5µg de ARNm, en ADNc de primera y segunda cadena (suministre su propio primer). Disfrute de las ventajas de un protocolo probado y de los reactivos de calidad uniforme. Para obtener el mejor producto de ADNc posible con este kit, utilice un sustrato de ARN de alta calidad.
  • Fiabilidad: cada tampón, reactivo y enzima del kit es de la misma calidad que espera de Life Technologies
  • Rendimiento SuperScript II es una enzima en la que puede confiar para la síntesis de primera cadena de alto rendimiento, alta calidad y uso general
  • Temperatura óptima: de 42 °C
Purificación y análisis de ADN y ARN, etiquetado de ADN, etiquetado de matrices de expresión, análisis de expresión génica y genotipado, análisis de micromatrices, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligonucleótidos, PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido: El kit incluye reactivos y tampones para 10 reacciones de síntesis de ADNc de primera y segunda cadena que convierten 25-50 µg de ARN total o 0,2-5 µg de ARNm en ADNc bicatenario.
Almacenamiento: Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Formato Kit
Método de etiquetado Etiquetado directo
Temperatura óptima de reacción 42 °C
Línea de productos SuperScript
Tipo de producto Kit de síntesis de ADNc
Cantidad 10 reacciones
Transcriptasa inversa SuperScript™ II
Condiciones de envío Hielo húmedo
Para utilizar con (aplicación) Análisis de micromatrices
Tipo de producto final ADNc (bicatenario)
Tipo de muestra ARN