Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ Direct cDNA Labeling Module, no purification
Código de producto. 10338242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10338242 30 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10338242 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L101503
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Includes
El módulo de marcado de ADNc directo SuperScript™ incluye transcriptasa inversa SuperScript™ III, oligo(dT) anclado, cebadores aleatorios, ARN de control, tampón de primera cadena 5X, 0,1 M de DTT, 10 mm de mezcla de dNTP y agua tratada con DEPC. El sistema de etiquetado de ADNc directo SuperScript™ incluye todos los componentes enumerados para el módulo de etiquetado de ADNc SuperScript™, además de columnas de purificación, tampón de carga, tampón de lavado y tubos de recogida ámbar.
Proporciona los reactivos del kit básico para el sistema de etiquetado de ADNc indirecto SuperScript, pero sin capacidad de purificación
El sistema de etiquetado de ADNc indirecto SuperScript proporciona un sistema completo que incluye tanto los reactivos del kit básico (excepto los colorantes) como un módulo de purificación. Los módulos no incluyen todos los componentes. El sistema de etiquetado de ADNc directo SuperScript es un kit de etiquetado de matrices que combina el rendimiento de la transcriptasa inversa SuperScript III (RT) con la simplicidad del etiquetado directo para producir ADNc etiquetado altamente fluorescente que representa con precisión su muestra inicial de ARNm. En este método, el cebador oligo(dT) anclado se recuece con la plantilla de ARNm. RT SuperScript III se extiende desde el sitio de cebado, incorporando dNTP fluorescentes directamente para producir ADNc marcado. El ARN de plantilla se degrada por hidrólisis de base. Los nucleótidos libres y otros contaminantes se eliminan utilizando columnas de purificación antes de la hibridación en una micromatriz.
  • Proporciona la flexibilidad para usar nucleótidos fluorescentes
  • Alto rendimiento de ADNc sin una sustancia añadida enzimática adicional
  • Intensidades de señal fuertes
  • Un protocolo rápido y sencillo que minimiza el tiempo de manipulación y proporciona una reproducibilidad superior
Purificación y análisis de ADN y ARN, marcado de ADN, etiquetado de matrices de expresión, análisis y genotipado de expresión génica, análisis de micromatrices, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Módulo de etiquetado de ADNc
Método de detección Fluorescente
Contenido y almacenamiento El módulo de etiquetado de ADNc directo SuperScript™ incluye transcriptasa inversa SuperScript™ III, oligo(dT) anclado, primers aleatorios, ARN de control, tampón de primera cadena 5X, 0,1 M de DTT, 10 mM de mezcla de dNTP y agua tratada con DEPC. El sistema de etiquetado de ADNc directo SuperScript™ incluye todos los componentes enumerados para el módulo de etiquetado de ADNc SuperScript™, además de columnas de purificación, tampón de carga, tampón de lavado y tubos de recogida ámbar. Almacene las columnas de purificación, el tampón de carga y el tampón de lavado a temperatura ambiente. Almacene todos los demás componentes a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Tipo de producto final ADNc (marcado)
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647, Cy™3, Cy™5
Incluye etiqueta o tinte No
Diana de etiquetado ADNc
Método de etiquetado Etiquetado directo
Tipo de muestra ARN
Línea de productos SuperScript
Cantidad 30 reacciones