Learn More
Invitrogen™ Sf9 Cells in Grace's
Código de producto. 10503433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10503433 1 mL 1 ml
1 options
Revisar la hoja de datos de seguridad de materiales antes de manipular.
Código de producto. 10503433 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B82501
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Revisar la hoja de datos de seguridad de materiales antes de manipular.
Derivado de la línea celular IPLBSF-21 (Sf21) originada en Laboratorio de Patología de Insectos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), derivada del tejido ovárico pupal del gusano cogollero Spodoptera frugiperda.
Las células Sf9 se suelen utilizar para aislar y propagar cepas baculovirales recombinantes y para producir proteínas recombinantes.
  • Expresión de proteínas recombinantes a partir de una variedad de sistemas de expresión
  • Buen crecimiento en cultivos adherentes o de suspensión
  • Tamaño pequeño y regular que genera incluso monocapas y placas
  • Calidad y pruebas de rendimiento
Producción y titulación de baculovirus, bioproducción, cultivo celular, cultivo celular de insectos, expresión de insectos, líneas celulares de expresión de insectos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, cultivo de células Sf9 y Sf21, producción de vacunas virales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: Nitrógeno líquido (fase de vapor)
Condiciones de envío: Congelado
Línea de células Sf9
Tipo de célula Célula de insecto
Especie S. frugiperda
Tipo de producto Células de insectos
Cantidad 1 mL
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.