Learn More
Invitrogen™ Sf21 Cells in Grace's
Código de producto. 10103722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10103722 1 mL 1 ml
1 options
Revisar la hoja de datos de seguridad de materiales antes de manipular.
Código de producto. 10103722 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B82101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1530.00€
    1208.70€ / 1 ml
    Ahorro 321.30€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Revisar la hoja de datos de seguridad de materiales antes de manipular.
Derivado del tejdo ovárico pupal USDA del gusano cogollero, Spodoptera frugiperda
Las células Gibco Sf21 se suelen utilizar para aislar y propagar cepas baculovirales recombinantes y para producir proteínas recombinantes.
  • Expresión de proteínas recombinantes a partir de una variedad de sistemas de expresión
  • Buen crecimiento en cultivos adherentes o de suspensión
  • Calidad y pruebas de rendimiento
Bioproducción, cultivo celular, producción de proteínas de alto nivel en células de insectos, cultivo celular de insectos, expresión de insectos, líneas de células de expresión de insectos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, cultivo celular Sf9 y Sf21, producción de vacunas víricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: Nitrógeno líquido (fase de vapor)
Condiciones de envío: Congelado
Línea de células Sf21
Tipo de célula Célula de insecto
Especie S. frugiperda
Tipo de producto Células de insectos
Cantidad 1 mL
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.