Learn More
Invitrogen™ SequenceRx Enhancer Solution A
Código de producto. 11568686
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 Reactions
Tamaño de la unidad:
200 reacciones
11568686 200 Reactions 200 reacciones
1 options
Código de producto. 11568686 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12238010
Diseñado para mejorar la longitud y la calidad de los datos de secuenciación de plantillas de secuenciación difíciles
El sistema potenciador SequenceRx es un panel de siete codisolventes que se añaden individualmente a las reacciones automatizadas de secuenciación de ADN fluorescente. Este sistema no está diseñado para usarse en grandes longitudes de poli A.
  • Útil en plantillas que contienen regiones con estructura secundaria, como alto contenido de GC, pequeñas repeticiones de nucleótidos, horquillas, repeticiones directas y repeticiones invertidas
  • No requiere ningún cambio en los protocolos: la solución SequenceRx sustituye a la parte de agua añadida a la mezcla de reacción
  • Compatible con todas las plataformas y químicos de secuenciación
  • Usa una reacción para determinar la secuencia de los cuatro nucleótidos (100 reacciones equivalen a 100 plantillas)
Secuenciación de Sanger, tecnología y accesorios de secuenciación de Sanger, secuenciación
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Para utilizar con (equipo) Instrumentos de secuenciación (basados en electroforesis capilar)
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
N.º de reacciones 200 reacciones
Tipo de producto Solución potenciadora
Cantidad 200 Reactions
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
compliance-icons
Nombre del producto
  • SequenceR Enhancer Solution A
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-methyl-morpholine-4-oxide