Learn More
Invitrogen™ Second Strand Buffer
Código de producto. 10124942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10124942 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10124942 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10812014
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Se suministra en una concentración de 5X.
Produce ADNc de segunda cadena a partir de ARNm
El tampón de segunda cadena se utiliza con sistemas de síntesis de ADNc SuperScript™ para generar ADNc de segunda cadena a partir de ARNm en la reacción de primera cadena. Se suministra como concentrado 5X y debe diluirse 1:5 (una parte por cinco de tampón de segunda cadena y cuatro partes de otros componentes) antes de su uso.
Control de calidad Este producto ha superado ensayos de control de calidad que verifican la ausencia de niveles detectables de actividad de ribonucleasa.
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5X
Contenido y almacenamiento El tampón de segunda cadena se suministra a una concentración de 5X. Almacenar a -20 °C.
Cantidad 0,5 mL
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco