Learn More
Invitrogen™ El medio de SOC Medio
Description
- El medio de SOC Ek medio se suministra en 10 frascos de 10 ml de medio líquido con la siguiente composición: 2 % de triptona, 0,5 % de extracto de levadura, 10 mM de NaCl, 2,5 mM de KCl, 10 mM de MgCl2, 10 mM de MgSO4 y 20 mM de glucosa.
Clonación, transformación
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Contiene 10 frascos con 10 ml cada uno de medio SOC |
| Formato | Frasco |
| Tipo de medios | El medio de SOC |
| Método de preparación | Listo para utilizar |
| Tipo de producto | Medio de recuperación |
| Esterilidad | Estéril |
| Clase de organismo diana | E. coli |
| Tipo de empaquetado | 10 ml/frasco |
| Cantidad | Frascos de 10 x 10 ml |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
| Show More |