Learn More
Invitrogen™ S.N.A.P.™ Plasmid DNA MiniPrep Kit
Código de producto. 10154582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
10154582 100 preparaciones cada uno
1 options
Código de producto. 10154582 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K190001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
S.N.A.P. Columnas de filtrado MidiPrep, S.N.A.P. Columnas de unión de ADN MidiPrep, tampón de lisis, tampón de unión, tampón de lavado, lavado final 4X, tampón de resuspensión, sal de precipitación y ARNasa A
Longitudes de lectura típicas tan altas como 650 bases
El kit S.N.A.P.™ MiniPrep es un sistema de purificación del ADN plasmídico diseñado para producir ADN plasmídico puro (Figuras 1 y 2) para la secuenciación automatizada en tan solo 25 minutos
  • El ADN puede mejorar sus resultados de secuenciación automatizada al producir:
  • Lecturas más largas
  • Fondo inferior
  • Mayor precisión
  • Picos de señal más fuertes
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, minipreparación, purificación de ADN plasmídico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacene las columnas de filtrado S.N.A.P.™ Columnas de centrifugación de minipreparación, tampón de lisis, tampón de unión, tampón de lavado, lavado final 4X y tubos de recolección a temperatura ambiente. Almacene el tampón de resuspensión, la solución salina de precipitación y la ARNasa A a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Formato Kit
Isolation Technology Columna de centrifugación
Tipo de muestra Cultivo bacteriano
Tipo de producto final ADN plasmídico
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de última generación, transcripción in vitro, secuenciación, clonación, transformación
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
N.º de reacciones 100 preparaciones
Escala preparativa <100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala)
Línea de productos S.N.A.P.
Tipo de producto MiniPrep de ADN plasmídico
Cantidad 100 preparaciones
Objetivo ADN plasmídico
Tiempo de prueba 25 min