Learn More
Invitrogen™ Tinte de referencia ROX
Description
- Normaliza las fluctuaciones de la fluorescencia no relacionadas con la PCR.
- Proporciona una línea base estable para la RT-PCR y la PCR cuantitativa multiplex
- Utiliza la configuración espectral ROX existente, por lo que se elimina la necesidad de recalibrar el termociclador
Order Info
Condiciones de envío: Hielo húmedo o seco
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5° a -30 °C). |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Método de PCR | qPCR |
| Etiqueta o tinte | ROX |
| Tipo de producto | Tinte de referencia ROX |
| Cantidad | 500 μL |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Volumen | 500 μl |