Learn More
Invitrogen™ Ribonuclease H
Código de producto. 10378002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
120 U
30 U
Tamaño de la unidad:
120 unidades
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10378002 120 U 120 unidades
10368002 30 U cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10378002 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18021071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    886.00€
    797.65€ / 120 unidades
    Ahorro 88.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Ribonuclease H containing 30 units supplied at a concentration of 2U/μL
Degrada específicamente la cadena de ARN del híbrido ARN-ADN para producir oligorribonucleótidos terminados en 5'-fosfato y ADN monocatenario
  • Fuente: Purificada a partir de E. coli que expresa el gen de la ARNasa H de E. coli en un plásmido
  • Pruebas de rendimiento y calidad: Ribonucleasa, endoexonucleasa inespecífica, endodesoxirribonucleasa 3' y 5'
  • Definición de la unidad: Una unidad hidroliza 1 nmol de ARN en poli(A)poli(dT) marcado como 3H en material soluble en ácido en 20 minutos a 37 °C.
  • Condiciones de reacción de la unidad: 20 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 M de KCl, 10 mM de MgCl2, 0,1 mM de DTT, 5 % (peso/volumen) de sacarosa, 0,5 nmol de poli(A)poli(dT) marcado como 3H y enzima en 50 μl durante 20 min a 37 °C.
Eliminación del ARNm durante la síntesis de la segunda cadena de ADNc; eliminación de secuencias de poli(A) de ARNm en presencia de oligo(dT); escisión de ARN dirigida por oligodeoxirribonucleótido; PCR y PCR en tiempo real; transcripción inversa
Información de órdenes
Condiciones de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 U/μl
Contenido y almacenamiento 4 viales de ribonucleasa H, cada uno con 30 unidades suministradas a una concentración de 2 U/μl
Almacenar a - 20 °C en un congelador que no forme escarcha.
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Enzima ARNasa
Cantidad 120 U
Tipo de producto Ribonuclease H