Learn More
Invitrogen™ Ribonuclease H
Description
Includes
Ribonucleasa H que contiene 30 unidades a una concentración de 2 U/μl
- Fuente: Purificada a partir de E. coli que expresa el gen de la ARNasa H de E. coli en un plásmido
- Pruebas de rendimiento y calidad: Ribonucleasa, endoexonucleasa inespecífica, endodesoxirribonucleasa 3' y 5'
- Definición de la unidad: Una unidad hidroliza 1 nmol de ARN en poli(A)poli(dT) marcado como 3H en material soluble en ácido en 20 minutos a 37 °C.
- Condiciones de reacción de la unidad: 20 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 M de KCl, 10 mM de MgCl2, 0,1 mM de DTT, 5 % (peso/volumen) de sacarosa, 0,5 nmol de poli(A)poli(dT) marcado como 3H y enzima en 50 μl durante 20 min a 37 °C.
Eliminación del ARNm durante la síntesis de la segunda cadena de ADNc; eliminación de secuencias de poli(A) de ARNm en presencia de oligo(dT); escisión de ARN dirigida por oligodeoxirribonucleótido; PCR y PCR en tiempo real; transcripción inversa
Order Info
Condiciones de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Specifications
Specifications
| Concentración | 2 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C en un congelador que no forme escarcha |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Enzima | ARNasa |
| Cantidad | 30 U |
| Tipo de producto | Ribonuclease H |