Learn More
Invitrogen™ Rat miR RNAi Select
Descripción
- Gracias a BLOCK-iT™ RNAi Designer, diseñe secuencias personalizadas de ARNip BLOCK-iT para obtener reducciones de expresión génica específicas y eficaces en cualquier organismo
- Para mejorar la especificidad y estabilidad del objetivo en suero, disponemos de la química de ARNip ARNi™ Stealth
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| RNAi Type | ARNip |
| Tipo de producto | ARNi miR Select de rata |
| Cantidad | 1 Unidad |
| Target | Rata |