Learn More
Invitrogen™ Random Primers DNA Labeling System
Código de producto. 10337872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10337872 30 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10337872 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18187013
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Includes
  • ADN polimerasa I, fragmento grande (Klenow) se suministra con un vial de tampón REact 2 10X [500 mM de tris-HCl (pH 8,0), 100 mM de
  • MgCl2, 500 mM de NaCl], vial de tampón de dilución
Ideal para el etiquetado radiactivo de ADN, especialmente fragmentos de menos de 1 kb
  • Produce >109 cpm/μg de ADN de control utilizando [α-32 P]-dCTP
  • 25 ng de ADN en una reacción
  • Pruebas de rendimiento y calidad: La incorporación de un nucleótido etiquetado radiactivamente se verifica con el ADN de control en una reacción de etiquetado con primers aleatorios
Purificación y análisis de ADN y ARN, etiquetado de ADN, Northern Blotting, blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos, oligosíntesis y síntesis de marcaje de ácidos nucleicos, Southern Blotting
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de etiquetado de ADN
Método de detección Radioactiva
Contenido y almacenamiento Los componentes del sistema de etiquetado de ADN de primers aleatorios se enumeran en la tabla de la derecha. Almacenar a -20 °C.
Tipo de producto final Sondas (ADN etiquetado)
Etiqueta o tinte 32P (fósforo-32)
Incluye etiqueta o tinte No
Diana de etiquetado ADN (general)
Método de etiquetado Etiquetado directo
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Cantidad 30 reacciones