Learn More
Invitrogen™ RadPrime DNA Labeling System
Código de producto. 10780194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10780194 30 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10780194 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18428011
 Artículo restringido
En stock
Ideal para la preparación rápida (menos de 10 min) de sondas de actividad muy específica etiquetadas como 32P para la detección de ADN y ARN
  • Produce sondas que pueden detectar ácidos nucleicos en northern blots o southern blots, elevaciones de placas, hibridaciones de colonias e hibridación in situ
  • Produce >109 cpm/μg de ADN de control utilizando [32P]-dCTP
  • Etiqueta 25 ng de ADN en una reacción
  • Pruebas de rendimiento y calidad: La incorporación de un nucleótido etiquetado radiactivamente se verifica mediante el ADN de control en una reacción de etiquetado RadPrime
Purificación y análisis de ADN y ARN, etiquetado de ADN, Northern Blotting, blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos, oligosíntesis y síntesis de marcaje de ácidos nucleicos, Southern Blotting
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de etiquetado de ADN
Método de detección Radioactiva
Contenido y almacenamiento Los componentes del sistema de etiquetado de ADN RadPrime se enumeran en la tabla de la derecha. Almacenar a - 20 °C.
.
Tipo de producto final Sondas (ADN etiquetado)
Etiqueta o tinte 32P (fósforo-32)
Incluye etiqueta o tinte No
Diana de etiquetado ADN (general)
Método de etiquetado Etiquetado directo
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad 30 reacciones