Learn More
Invitrogen™ pYES3/CT Yeast Expression Vector
Descripción
Includes
Los vectores se suministran superenrollados y liofilizados e incluyen un vector de control de expresión lacZ y una punción de levadura INVSc1. El kit de inicio pYES6/CT también incluye 50 mg de blasticidina.
- El vector incluye un epítopo C-terminal V5 para la detección con un anticuerpo Anti-V5
- pYES3/CT porta el marcador de selección TRP1 para la selección en levadura
Expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, sistemas de expresión de S. cerevisiae, expresión de levadura
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Vector de expresión de levaduras |
| Contenido y almacenamiento | Los vectores se suministran superenrollados y liofilizados e incluyen un vector de control de expresión lacZ y una punción de levadura INVSc1. El kit de inicio pYES6/CT también incluye 50 mg de blasticidina. Almacenar los vectores a -20 °C. Almacene la punción INVSc1 y la blasticidina a +4° C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Ampicilina (AMPR) |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo V5 |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Cantidad | 20μg |
| Vector | pYES |
| Línea de productos | YES |