Learn More
Invitrogen™ pYES2/NT A, B, & C Yeast Expression Vectors
Código de producto. 10072372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20μg
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10072372 20μg 1 set
1 options
Código de producto. 10072372 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V825220
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Includes
Los vectores se suministran superenrollados y liofilizados. pYES2/NT se suministra en tres marcos de lectura. Incluye un vector de control de expresión lacZ y una punción de levadura INVSc1.
Vector de expresión S. cerevisiae derivado del vector parental pYES2
  • Ofrece el gen URA3 para la selección en levadura
  • pYES2/NT incluye un epítopo Xpress™ N-terminal para la detección con anticuerpo Anti-Xpress y una etiqueta de polihistidina (6xHis) para la purificación con resina quelante de níquel
Expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, sistemas de expresión de S. cerevisiae, expresión de levadura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Promotor GAL1
Tipo de producto Vector de expresión de levaduras
Contenido y almacenamiento Los vectores se suministran superenrollados y liofilizados. pYES2/NT se suministra en tres marcos de lectura. Tanto pYES/NT como pYES/CT incluyen un vector de control de expresión lacZ y una punción de levadura INVSc1. Almacene los vectores a -20 °C. Almacene el producto a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Ampicilina (AMPR)
Etiqueta de proteína Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo V5, Etiqueta de epítopo Xpress
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Cantidad 20μg
Vector pYES
Línea de productos YES