Learn More
Invitrogen™ pYES2.1 TOPO™ TA Yeast Expression Kit
Código de producto. 10444202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10444202 20 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10444202 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K415001
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
Cada kit de expresión pYES2.1 TOPO TA contiene dos cajas. La caja pYES2.1 TOPO TA contiene todos los reactivos necesarios para la ligadura, incluidos 200 ng del vector de pYES2.1/V5-His-TOPO activado por la topoisomerasa I, agua estéril, dNTP, tampones de PCR 10X, solución de sal, primers y plantilla de control, primers directos GAL1 e inversos V5 de terminal C para secuenciación o detección de PCR, y un plásmido de control de expresión. La otra caja contiene todos los reactivos necesarios para la transformación, entre los que se incluyen 21 alícuotas de 50 μl de E. coli TOP10F' químicamente competente, medio SOC y plásmido de control superhelicoidal pUC19.
Ofrece clonación directa de productos PCR amplificados con Taq en un vector de expresión Saccharomyces cerevisiae.
  • Utiliza un vector pYES2.1/V5-His-TOPO activado por topoisomerasa I y linealizado para conseguir una clonación de 5 minutos en la mesa de trabajo y produce recombinantes de >85 %
  • El vector pYES2.1/V5- His-TOPO incluye un origen de la replicación de 2μ para el mantenimiento de un número alto de copias para una selección auxotrófica en medio mínimo económico
  • Etiquetas de epítopo C-terminal V5 y polihistidina (6xHis) para una detección y purificación eficaces
Expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, sistemas de expresión de S. cerevisiae, expresión de levadura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Promotor GAL1
Tipo de producto Kit de expresión de levadura TA
Contenido y almacenamiento Cada kit de expresión pYES2.1 TOPO™ TA contiene dos cajas. La caja pYES2.1 TOPO™ TA contiene todos los reactivos necesarios para la ligadura, incluidos un vector de pYES2.1/V5-His-TOPO™ activado por la topoisomerasa I de 200 ng, agua estéril, dNTP, tampón 10X para PCR, solución salina, cebadores y muestra de control, cebadores directos GAL1 e inversos V5 C-terminales para secuenciación o cribado por PCR, y un plásmido de control de expresión. Conservar a -20°C. La caja One Shot™ contiene todos los reactivos necesarios para la transformación, entre los que se incluyen veintiuna alícuotas de 50 μl de E. coli TOP10F´ químicamente competente, medio S.O.C. y plásmido de control superenrollado de pUC19. Conservar a -80°C. Todos los componentes se garantizan estables a la temperatura indicada durante 6 meses cuando se almacenan correctamente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Ampicilina (AMPR)
Etiqueta de proteína Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo V5
Método de clonación TOPO-TA
Cantidad 20 reacciones
Vector pYES, vectores TOPO-TA Cloning
Línea de productos TOPO, SÍ