Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Viral Lysis Buffer
Código de producto. 10725403
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
10725403 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10725403 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12282500
Includes
Placa de filtro, placas receptoras, bloques de pocillos, cinta metálica, ARN portador, proteinasa K, tampón de lisis viral, tampón de lavado y agua sin ARNasa.
Sin pérdida de sensibilidad
  • El kit de ARN/ADN víricos PureLink 96 es un sistema de placas de sílice de 96 pocillos que puede extraer tanto ARN y ADN víricos de 200 μl de fluidos sin células que utilizan un cestillo para centrífuga de 96 pocillos de baja profundidad para facilidad de uso
  • Proporcionan flexibilidad en la elección de la centrífuga. Las velocidades mínimas para el procesamiento de 96 pocillos de 2250 x g y la profundidad del cestillo del rotor de 5 cm hacen este kit uno de los sistemas más adaptables para las centrífugas de laboratorio existentes
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de muestras líquidas (p. Ej.: suero o virus), purificación de ARN viral/ADN, ADN genómico de muestras de virus
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de lisis
Contenido y almacenamiento El kit de ADN/ARN víricos PureLink™ 96 contiene una placa de filtro PureLink™, placas receptoras, bloques de pocillos, cinta metálica, ARN portador, proteinasa K, tampón de lisis viral, tampón de lavado y agua sin ARNasa. El kit se envía y almacena a temperatura ambiente y el ARNt liofilizado debe eliminarse y almacenarse a - 20 °C tras su recepción. La proteinasa K debe almacenarse a +4 °C.
Para utilizar con (aplicación) Extracción y purificación
Línea de productos PureLink
Tipo de producto Tampón de lisis vírico
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente