Learn More
Invitrogen™ Tubos de recolección viral PureLink™
Código de producto. 10737543
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
10737543 100 tubos cada uno
1 options
Código de producto. 10737543 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12282100
Edge
Includes
Minicolumnas de centrifugación en tubos de recogida, tubos de recogida, tubos de recuperación, ARN portador liofilizado, proteinasa K, tampón de lisis, tampón de lavado 5X II y agua sin ARNasa. Cada kit contiene materiales suficientes para 50 purificaciones.
Flexibilidad con volumen de muestra, volumen de elución y tipo de virus
El minikit de ADN/ARN vírico PureLink es un sistema de purificación de ácidos nucleicos diseñado para el aislamiento rápido y fácil de ARN o ADN vírico de muestras sin células, como suero, plasma y líquido cefalorraquídeo. Los volúmenes de muestra iniciales pueden ser de hasta 500 μl y los volúmenes de elución de hasta 10 μl, lo que permite una concentración de ácidos nucleicos cincuenta veces superior. La mayor concentración objetivo obtenida con el minikit de ADN/ARN vírico PureLink proporciona una mayor sensibilidad y precisión en los procedimientos de detección posteriores, como el análisis de PCR en tiempo real o de punto final. Los tampones especialmente formulados posibilitan la purificación de ARN o ADN, lo que permite utilizar un sistema para todas las muestras de extracción de virus. Además, el kit proporciona cantidades suficientes de tampón de lisis para abordar grandes volúmenes de muestras iniciales.
  • Produce ácidos nucleicos de alta concentración vírica para una mayor sensibilidad en la detección. Comience con 500 μl de muestra y eluya en un volumen de 10 μl
  • Un kit proporciona una solución completa para la extracción de virus. Los virus del ARN y del ADN se pueden extraer y concentrar
  • Tecnología de columna de centrifugación: consiga una purificación rápida y sencilla con excelente reproducibilidad
  • Produce ADN y ARN de alta calidad, ideal para aplicaciones posteriores, como el análisis de PCR en tiempo real y de punto final
  • Los valores de Ct fueron consistentemente más bajos para las muestras preparadas con el minikit de ADN/ARN vírico PureLink, lo que indica una mayor sensibilidad
  • Se obtuvieron valores de Ct más bajos con ADN preparado con el minikit de ADN/ARN vírico PureLink™ en comparación con los obtenidos con el kit del proveedor Q, lo que indica una mayor sensibilidad de detección de ADN vírico
  • Los datos demuestran que el minikit de ADN/ARN vírico PureLink puede recuperar hasta 20 ufp de ADN con valores de Ct significativamente más bajos en comparación con el kit de la competencia
  • El minikit de ADN/ARN vírico PureLink produjo moléculas objetivo de valores de Ct consistentemente más bajos en comparación con el kit EZ1; en algunos casos hasta cuatro ciclos antes
  • Para mejorar la detección de ARN o ADN vírico, se ha demostrado que el minikit de ADN/ARN vírico PureLink™ ofrece valores de Ct más bajos y una mayor recuperación de ácido nucleico en comparación con los productos de la competencia que utilizan volúmenes recomendados
  • La flexibilidad del minikit de ADN/ARN vírico PureLink™ con respecto al volumen de muestra, el volumen de elución y el tipo de virus lo convierte en la mejor solución para la purificación del ARN o ADN víricos
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de muestras líquidas (p. Ej.: suero o virus), purificación de ARN viral/ADN, ADN genómico de muestras de virus
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de columna Columna de centrifugación
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Formato Tubo
Tipo de muestra Muestras líquidas (p. ej., suero), Virus
Para utilizar con (aplicación) Extracción y purificación
Línea de productos PureLink
Tipo de producto Tubos de recolección víricos
Cantidad 100 tubos
Pureza Sin ARNasa, sin ADNasa
Objetivo ADN⁄ARN víricos
Tipo de tubo Tubo de muestras