Learn More
Invitrogen™ Kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick
Código de producto. 10553293
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
50 preparaciones
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10553293 50 preparaciones 50 preparaciones
10694823 250 preparaciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10553293 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K210010
Edge
Includes
Resuspension Buffer (R3)
RNase A (20 mg/mL)
Lysis Buffer (L7)
Precipitation Buffer (N4)
Wash Buffer (W9)
Wash Buffer (W10)
TE Buffer (TE)
Spin Columns
Wash and Recovery Tubes
Los contaminantes se eliminan con el tampón de lavado
The PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit is designed for rapid isolation of sequencing-grade plasmid DNA from E.coli in 30-45 minutes, using silica membrane columns.
El kit de minipreparación de plásmidos PureLink Quick se ha diseñado para un rápido aislamiento del ADN plasmídico de secuenciación de E. coli en unos 30 minutos, mediante columnas de membrana de sílice. Características del kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick:
Rápido: ADN plasmídico listo para su uso normalmente en 30 minutos
Flexible: formatos que funcionan con plataformas de vacío y centrifugación
Aislamiento fiable y económico de ADN plasmídico
El kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick permite aislar ADN plasmídico de gran calidad a partir de cultivos de 1 a 5 ml entre 30 y 45 minutos, mediante las columnas de centrifugación PureLink™. Estas columnas usan una exclusiva membrana de sílice para lograr una elevada producción de hasta 40 µg de ADN plasmídico de secuenciación. Las células se lisan mediante un procedimiento alcalino/SDS y el lisado se aplica a una columna de membrana de sílice que une selectivamente el ADN plasmídico. Los contaminantes se eliminan con el tampón de lavado y el ADN plasmídico se eluye en el tampón de TE. El ADN eluido es adecuado para todas las aplicaciones posteriores rutinarias.
Compatible con formatos flexibles
El kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick se puede utilizar con un colector de vacío o centrifugación para purificar ADN plasmídico. Por lo general, el ADN aislado mediante el kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick tiene un A260/A280 > a 1,80 cuando las muestras se diluyen en Tris-HCl (pH 7,5), lo que indica que el ADN está razonablemente libre de proteínas que podrían interferir con aplicaciones posteriores.
El ADN aislado se puede utilizar para diversas aplicaciones posteriores
El ADN plasmídico purificado mediante el kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick es adecuado para todas las aplicaciones posteriores rutinarias, como transformaciones de células de mamíferos y bacterianas, secuenciación de ADN, digestión de enzimas de restricción, clonación y PCR.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20mg/ml
Tipo de columna Columna de centrifugación
Contenido y almacenamiento • Resuspension buffer
• RNase A (20 mg/mL)
• Lysis buffer
• Precipitation buffer
• Wash buffers
• TE buffer
• Spin columns in wash tubes
• Elution tubes
Formato Columna de centrifugación
Isolation Technology Columna de centrifugación de sílice
Tipo de muestra Cultivo bacteriano
Tipo de producto final ADN plasmídico
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de última generación, clonación, secuenciación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transformación
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
N.º de reacciones 50 preparaciones
Escala preparativa <100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala)
Línea de productos PureLink
Tipo de producto Kit de minipreparación de plásmidos Quick
Cantidad 50 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN plasmídico
Tiempo de prueba De 30 min a 45 min
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium azide, Sodiumhydroxide, Guanidine hydrochloride, Guanidine hydrochloride