Learn More
Invitrogen™ Kit combinado de purificación de PCR y extracción de gel PureLink™ Quick
Código de producto. 10606845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10606845 50 preparaciones paquete de 50
1 options
Código de producto. 10606845 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K220001
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
El kit combinado de purificación de PCR y extracción de gel PureLink Quick incluye suficientes columnas PureLink, tubos de recogida, tubos de elución y reactivos para 50 preparaciones.
Diseñado para purificar fragmentos de ADN a partir de geles de agarosa
PureLink™ Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit offers the ability to perform both a gel extraction or a PCR purification a single kit.
Grado de biología molecular
  • Ofrece la posibilidad de realizar tanto una extracción de gel como una purificación de PCR con un solo kit
  • Este sencillo procedimiento utiliza un cartucho de centrifugación basado en sílice para purificar fragmentos de ADN de 40 bp a 10 kb en < 30 minutos
  • Proporciona todos los componentes para realizar la eliminación rápida y eficaz de cebadores cortos, dNTPs, enzimas, productos de PCR de fallo corto y sales de los fragmentos de PCR a > 100 bp en menos de 10 minutos
  • El ADN aislado mediante el kit PureLink no contiene proteínas, tintes ni agarosa, y está listo para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la secuenciación de ADN fluorescente automatizada, la secuenciación de ADN manual, la PCR, la transcripción in vitro, la asignación de restricciones, la clonación y el etiquetado.
  • Contiene todos los tampones del kit de extracción de gel PureLink Quick y el tampón de unión de PCR del kit de purificación de PCR PureLink con columna con tapa de la marca Invitrogen.
  • El tiempo de purificación es de 20 minutos
Extracción de gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Isolation Technology Columna de centrifugación de sílice
Báscula Mini
Tipo de muestra Fragmentos de ADN en cortes de gel de agarosa, Productos de PCR
Volumen de elución De 30 a 100 µl
Tipo de producto final ADN
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de última generación, clonación, secuenciación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Etiqueta o tinte Bromuro de etidio, SYBR Safe
Cantidad 50 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tiempo de prueba 20 min
Producción 15 μg
Cantidad de material de partida Agarose Gel: ≤400 mg, PCR Product: ≤100 μL, or ≤40 μg dsDNA
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PureLink Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Guanidine hydrochloride