Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Nucleic Acid Purification Rack
Código de producto. 10175312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10175312 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10175312 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K210013
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Includes
El PureLink Nucleic Acid Purification Rack consta de: Rack de soporte de columna (para el procesamiento de columnas 12 miniprep, 8 midiprep y 4 maxiprep), rack de tubo de recolección (capaz de alojar varios tipos y tamaños de tubos de recuperación) y bandeja de residuos de gran capacidad para recoger residuos.
El depósito de residuos se anida en la gradilla de tubos de recolección para un almacenamiento compacto
  • La amplia y cómoda capacidad es adecuada para varios tamaños de columna
  • La función de anidación compacta es muy práctica para el almacenamiento
  • PureLink Nucleic Acid Purification Rack se ha diseñado para su uso con columnas en los sistemas de purificación de plásmidos PureLink HiPure
  • El rack incluye tanto el rack de tubos de recolección para sujetar varios tamaños de tubos de recuperación como un depósito de residuos de gran capacidad
  • Un rack contiene hasta 12 columnas miniprep, 8 columnas midiprep y 4 columnas maxiprep
Análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN, maxipreparación, mesopreparación, minipreparación, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla de purificación de ácidos nucleicos
Formato Gradilla
Contenido y almacenamiento PureLink™ Nucleic Acid Purification Rack consta de: Rack de soporte de columna (para el procesamiento de columnas 12 miniprep, 8 midiprep y 4 maxiprep), rack de tubo de recolección (capaz de alojar varios tipos y tamaños de tubos de recuperación) y bandeja de residuos de gran capacidad para recoger residuos.
Línea de productos PureLink
Cantidad 1 unidad
Condiciones de envío Temperatura ambiente