Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 Genomic DNA Purification Kit
Código de producto. 10696835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
384 preparaciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10696835 1 Kit 384 preparaciones
1 options
Código de producto. 10696835 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K182104A
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Includes
80 ml de tampón de lisis / unión genómico 96 PureLink™ Pro, 70 ml de tampón de digestión genómico 96 PureLink™ Pro, 2 x 100 ml de tampón de lavado 1 genómico 96 PureLink™ Pro, 2 x 75 ml de tampón de lavado 2 genómico 96 PureLink™ Pro, 160 ml de tampón de elución genómico 96 PureLink™ Pro, 8 ml de ARNasa A (20 mg/ml), 8 ml de proteinasa K (20 mg/ml) PureLink™ Pro, cuatro placas de filtro de ADN genómico PureLink™, 2 x 6 bloques de 96 pocillos profundos, cinta de lámina PureLink™ 20 por paquete
Permite extracciones de ADN genómico (ADNg) de alta producción y gran pureza a partir de una amplia variedad de tipos de muestras en una plataforma de alto rendimiento
  • Flexibilidad del kit: Un solo kit funciona con varios tipos y tamaños de muestras
  • ADNg ultralimpio: Relación de absorbancia excelente A260/A280 y A260/A230, independientemente del origen de la muestra
  • Diseño mejorado: Placas optimizadas de 96 pocillos con semifaldón compatibles con la centrifugación y la mayoría de los colectores de vacío robóticos y de sobremesa
Varios orígenes de muestras, un solo kit
El kit de purificación de ADN genómico 96 PureLink™ Pro puede usarse con diferentes tipos de muestras, cada uno con su propio protocolo optimizado que se detalla en el manual. Los ejemplos de fuentes de muestras y cantidades que pueden usarse con el kit de purificación de ADN genómico PureLink™ Pro incluyen células y tejidos de mamíferos, tejido FFPE, saliva preservada Oragene™, colas de ratón y de rata, sangre completa no nucleada (humana, de ratón), sangre completa nucleada (de pájaro), mancha de sangre en papel, células bacterianas y células de levadura.
Diseño de la placa mejorado
El kit de purificación de ADN genómico PureLink™ Pro 96 proporciona placas optimizadas de 96 pocillos con semifaldón, para mejorar el rendimiento y los resultados. Además, las boquillas de la placa con cuello anular evitan la contaminación cruzada de las muestras y mejoran el secado de la membrana de sílice para evitar el arrastre de etanol. El procesamiento de muestras se puede realizar manualmente con un colector de vacío de sobremesa, mediante la centrifugación (a ∽2 x g) o con una plataforma de manipulación automatizada de líquidos. El diseño de la placa con semifaldón es compatible con la mayoría de los distribuidores de vacío en las estaciones de trabajo robóticas
Mayores producciones y pureza
El kit de purificación de ADN genómico 96 PureLink™ Pro supera a los productos de la competencia, tanto en producción de ADN como en pureza para múltiples tipos de muestras, incluida la sangre. También podrá obtener mayores producciones de ADNg de mayor pureza (determinado por las medidas A260/A280) independientemente del tipo de muestra; desde bacterias a tejidos, sangre o células. Los tampones de lisis y lavado PureLink™ mejorados ayudan a proporcionar constantemente muestras de ADNg purificado con índices de lectura de absorbancia de ≅ 1,9 para A260/A280 y A260/A230, lo que indica la ausencia de contaminación cruzada detectable de proteínas o guanidina.
No compatible con alto rendimiento (manual), compatible con alto rendimiento
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido:
• 80 ml de tampón de lisis / unión genómico PureLink™ Pro 96
• 70 ml de tampón de digestión genómico PureLink™ Pro 96
• 2 × 100 ml de tampón de lavado 1 genómico PureLink™ Pro 96
• 2 × 75 ml de tampón de lavado 2 genómico PureLink™ Pro 96
• 160 ml de tampón de elución genómico PureLink™ Pro 96
• 8 ml de ARNasa A (20 mg/ml)
• 8 ml de proteinasa K (20 mg/ml) PureLink™ Pro 96
• Cuatro placas de filtro de ADN genómico PureLink™
• 2 × 6 bloques de 96 pocillos profundos
• Cinta de lámina PureLink™ 20 por paquete
Almacenar todos los componentes a temperatura ambiente. Para el almacenamiento a largo plazo, la proteinasa K y la ARNasa A se pueden almacenar a 4 °C.
Isolation Technology Placa de sílice
Báscula Mini
Tipo de muestra Bacterias (Gram +/-), Muestras bucales, Cultivos celulares, Celdas fijas, Células de insectos, Células de mamíferos, Saliva, Biopsia de cola (ratón), Biopsia de cola (rata), FFPE
Volumen de elución 50 µl (centrífuga), 100 µl (vacío), 150 µl
Tipo de producto final gDNA
Para utilizar con (equipo) Biomek™ FX, sistemas de manipulación de líquidos robóticos, colector de vacío, Eppendorf epMotion, centrífuga, TECAN Freedom Evo, TECAN Genesis
Para utilizar con (aplicación) Genotipado, secuenciación de última generación, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), clonación, southern blot, secuenciación, PCR
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tiempo de prueba 35 min
Producción 0.5 mg (Binding capacity)
Cantidad de material de partida Bacteria: ≤109 cells
Buccal Swab: 1
Cells: ≤106
Dried Blood Spots: ≤5 punches
FFPE: ≤8 sections of 5-15 μM thickness
Mouse Tail: 1 cm
Rat Tail: 0.5 cm
Saliva (Oragene™ preserved): ≤200 μL
Tissue: ≤25 mg
Whole Blood: ≤200 μL
Yeast: ≤107 cells