Learn More
Invitrogen™ Kit Maxiprep de plásmidos HiPure PureLink™
Código de producto. 10257072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 preparaciones
25 preparaciones
Tamaño de la unidad:
10 preparaciones
25 preparaciones
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10257072 10 preparaciones 10 preparaciones
12809702 10 preparaciones cada uno
10464402 25 preparaciones 25 preparaciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10257072 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K210006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    223.65€ / paquete de 10
    Ahorro 24.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sin disolventes orgánicos, bromuro de etidio ni cloruro de cesio
El kit de maxipreparación de plásmidos PureLink HiPure está diseñado para aislar ADN plasmídico de transfección de E. coli. El protocolo del kit de maxipreparación tendrá un rendimiento típico de 500 a 850 µg de ADN plasmídico a partir de 100 a 200 ml de cultivo bacteriano con una pureza que es comparable a la obtenida con dos pases por gradientes de cloruro de cesio.
  • Ahorro de tiempo y mano de obra – sin necesidad de pasos adicionales para extraer endotoxinas y otros contaminantes
  • Producto de alta pureza y bajo en endotoxinas – lo bastante puro para la transfección de células de mamíferos
  • Versatilidad: purifica cualquier tipo y tamaño de ADN plasmídico, incluidos BAC, bácmidos y ADN monocatenarios de M13
Cromatografía de intercambio aniónico para la purificación de plásmidos
  • Los kits de purificación de ADN plasmídico PureLink HiPure utilizan una tecnología patentada de resina de intercambio aniónico para purificar el ADN plasmídico en un nivel equivalente a dos pasadas a través de gradientes de CsCl
  • La resina combina una excelente capacidad con una velocidad de flujo rápida, una resolución alta, alto rendimiento y una eficaz extracción de endotoxinas
  • Las preparaciones de plásmidos se pueden completar normalmente en menos de 2 horas
ADN libre de contaminantes
  • A diferencia de los protocolos de gradientes de cloruro de cesio, los sistemas de purificación de plásmidos PureLink HiPure no utilizan disolventes problemáticos a la hora de trabajar con ellos o eliminarlos
  • Normalmente, el ADN plasmídico preparado mediante el kit de mesopreparación de plásmidos PureLink HiPure tendrá una relación A260/A280 de > 1,80, lo que indica que el ADN está razonablemente libre de proteínas que podrían interferir con aplicaciones posteriores
  • Los niveles de endotoxinas se encuentran normalmente entre 0,1 y 1 EU/µg, lo que convierte a este ADN plasmídico en la opción ideal para la transfección de células de mamíferos
  • El tiempo de purificación es de dos horas
Análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN, maxipreparación, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Tampón de resuspensión de 100 ml (R3)
• 550 µl de RNasa A
• Tampón de lisis de 100 ml (L7)
• Tampón de precipitación de 100 ml (N3)
• Tampón equilibrado de 300 ml (EQ1)
• 2 tampones de lavado de 300 ml (W8)
• Tampón de elución de 200 ml (E4)
• Tampón TE de 30 ml
• 10 columnas HiPure
• 3 soportes de columna
Almacenar todos los componentes a temperatura ambiente.
Formato Columna
Isolation Technology Resina de intercambio aniónico con filtro de eliminación de lisados
Báscula Maxi
Tipo de muestra Cultivo bacteriano
Volumen de elución 15 ml
Tipo de producto final ADN BAC, ADN plasmídico
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
N.º de reacciones 10 preparaciones
Plásmido <40 kb, plasmídico de copia baja, plasmídico de copia alta, BAC
Escala preparativa > 200 µg de ADN plasmídico (en pequeña escala)
Línea de productos PureLink
Tipo de producto Kit de maxipreparación de plásmidos
Cantidad 10 preparaciones
Pureza Grado de transfección
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN BAC, ADN plasmídico
Tipo de sistema PureLink™
Tiempo de prueba 2 h
Producción 1000 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • PureLink HiPure Plasmid Maxiprep Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid