Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Genomic Digestion Buffer
Código de producto. 10468843
Change view
Click to view available options
Cantidad:
70 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10468843 70 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10468843 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K182301
Includes
Columnas de centrifugación genómica PureLink, tubos de recogida, tampón de digestión, tampón de lisis/unión, tampones de lavado, tampón de elución, proteinasa K, ARNasa A y el manual. El kit de ADN genómico PureLink 96 incluye placas de unión genómica PureLink, placas de lavado, placas de pocillos profundos, cinta adhesiva, tampón de digestión, tampón de lisis/unión, tampones de lavado, tampón de elución, proteinasa K, ARNasa A y el manual.
Utilizar con una amplia gama de tamaños de muestras
El minikit de ADN genómico PreLink™ y el kit de ADN genómico PureLink™ 96 permiten extracciones de ADN de alta pureza y alto rendimiento de una amplia variedad de tipos de muestras, como sangre, tejidos, células, bacterias, hisopos y manchas de sangre, en un formato de placa de 96 pocillos de semifaldón o columna de centrifugación de sílice.
  • Obtenga mayores rendimientos de DNA genómico y pureza : membrana de columna de centrifugación optimizada y formulaciones de tampón
  • Ahorre tiempo y dinero: utilícelo con una gran variedad de tamaños de muestra (por ejemplo entre 100 °l y 1 ml de sangre); la versión de 96 pocillos no requiere equipo especial
  • Aumente la flexibilidad: un kit funciona con una variedad de tipos de muestras
Purificación automatizada de ADN genómico, purificación automatizada de ácidos nucleicos, análisis y purificación de ADN y AREN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADN genómico de tejidos y células animales, ADN genómico de bacterias, ADN genómico de sangre (escala media, 100 µl-1 ml)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de digestión
Tipo de columna Columna de centrifugación
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Formato Kit
Tipo de muestra Bacteria, Sangre, Punto de sangre, Células, Hisopo, tejido
Tipo de producto Tampón de digestión genómica
Cantidad 70 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente